スキップする
P1431
カルモジュリン from bovine testes
BioUltra, ≥98% (SDS-PAGE), lyophilized powder, essentially salt free
別名:
CaM, ホスホジエステラーゼ 3′:5′-環状ヌクレオチド アクチベーター
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
0.2 mg
カートの在庫状況を確認する
¥26,800
0.5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥36,600
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥69,900
2 mg
カートの在庫状況を確認する
¥120,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine testis
Mol wt:
16.79 kDa
¥26,800
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine testis
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
16.79 kDa
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
impurities
salt, essentially free
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CALM3(520277)
General description
研究分野:細胞シグナリング
カルモジュリン(CaM)は、Ca2+-センサータンパク質で、4つのCa2+イオンと結合する4つのEFハンドモチーフを持ちます。あらゆる真核生物に広く存在しています。
Application
ウシ精巣由来カルモジュリンは、次の用途で使用されています:
  • Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼII α(CaMKIIα)基質リン酸化を測定するためのPhosphoSensアッセイにおける反応ミックスの成分として [1]
  • 組織内のin situ カルモジュリン濃度の測定のための検量線の作成[2]
  • カルモジュリン親和性を調べるための放射性リガンド結合におけるリガンドとして[3]
Biochem/physiol Actions
カルモジュリン(CaM)は、高等植物や動物においてCa2+ シグナル伝達に役立っています。Ca2+ 結合は、CaM活性化に必要です。活性化されると、CaMは、植物代謝の制御、植物ホルモンシグナル伝達、イオン輸送、タンパク質フォールディング、タンパク質のリン酸化と脱リン酸化、細胞運動性、エキソサイトーシス、および細胞骨格アセンブリなどのさまざまな細胞プロセスに関与している多数の標的タンパク質に結合し、活性化します。ニューロンにおいて、カルシウムに活性化されたCaMは、グルタミン酸受容体の制御、シグナル伝達経路のタンパク質の調節、および電位海溝型カルシウムチャネル(VGCC)活性の制御に役立ちます。
環状ヌクレオチド依存性ホスホジエステラ-ゼの活性化に必要なCa2+結合タンパク質です。また、NOシンタ-ゼ、カルシニュ-リンをはじめATPア-ゼ、ミオシン軽鎖キナ-ゼ、CAMキナ-ゼI, II, IIIなど数多くのキナ-ゼのコファクタ-/活性化因子です。カルモジュリンは、サイクリックADPリボ-スによるリアノジンレセプタ-の活性化を仲介しており、細胞内Ca2+のホメオスタシスに関与しています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P0270C4874208694
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
calcium flux assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell based assay: suitable
biological source
bovine testis
biological source
bovine heart
biological source
bovine
biological source
bovine brain
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
mol wt
16.79 kDa
mol wt
-
mol wt
Mw 19000.9 by amino acid sequence
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)