フォーム
ammonium sulfate suspension
比活性
≥200 units/mg protein (biuret)
分子量
111 kDa
その他の活性
Apyrase (ATPase) ≤5% of base activity
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
InChI Key
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0157-25UN:
P0157-50UN:
P0157-BULK:
P0157-VAR:
P0157-100UN:
アクティブなフィルタ