¥88,800
出荷可能日2025年4月10日詳細
おすすめの製品
テクニック
DNA extraction: suitable
保管温度
15-25°C
詳細
遺伝子組換え大腸菌E. coliは遠心分離で回収し、改変アルカリSDS溶解法で溶菌します。清澄化ライセートから核酸を沈殿させ、RNaseカクテルとともに加温し短時間の消化により残留RNAを除去します。エンドトキシンおよびその他の不純物は簡易な温度変更抽出および相分離により除去されます。最終的にBAC DNAは選択的に溶液から沈殿します。
遺伝子組換え大腸菌E. coliは遠心分離で回収し、改変アルカリSDS溶解法で溶菌します。清澄化ライセートから核酸を沈殿させ、RNaseカクテルとともに加温し短時間の消化により残留RNAを除去します。エンドトキシンおよびその他の不純物は簡易な温度変更抽出および相分離により除去されます。最終的にBAC DNAは選択的に溶液から沈殿します。
回収されたBAC DNAは主としてスーパーコイル状であり、RANのコンタミネーションは認められず、シークエンシング、制限酵素による消化、クローニング、PCRなどその後の分析にそのまま使用することができます。
アプリケーション
特徴および利点
- 5~500 mLのオーバーナイト培養液から2~100μgのDNAを精製。
- フェノール/クロロホルム抽出は不要
- 1つのキットでmicroスケールからmaxiスケールまで使用可能
- カラムの自然滴下を待つ必要はありません
- 5~500 mLのオーバーナイト培養液から2~100μgのDNAを精製。
- 1つのキットでmicroスケールからmaxiスケールまで使用可能
- カラムの自然滴下を待つ必要はありません
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials