サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
250 tests | カートの在庫状況を確認する | ¥73,900 |
この商品について
¥73,900
manufacturer/tradename
Roche
packaging
pkg of 250 purifications (11754785001), pkg of 50 purifications (11754777001)
General description
ハイピュアプラスミドアイソレーションキットは、RNA汚染がない大腸菌由来の高純度のプラスミドDNAの作製によく用いられるアルカリ細胞溶解法を使用して少量の高純度プラスミドDNAを単離します。
能力:High Pure Spin Filter Tubes(ハイピュアスピンフィルターチューブ)は、最大700 µLのサンプル容量を保持することができます。
サンプル:0.5~4.0 mLの大腸菌の培養液(1.5~5.0A 600単位/mLの密度で収穫)
Application
- PCR
- 塩基配列決定法
- クローニング
- in vitro転写
- 制限酵素消化
- ランダムプライムラベリング
Features and Benefits
- 30分以内で最大24個のプラスミドサンプルを素早く精製します。
- DNAを分解する沈殿または他の処理工程無しに汚染物質を除去するキットを用いてDNAの損失を最小化します。
- プラスミドDNAに予測できない作用をさせるRNAおよび他の不純物を除去するキットを用いて下流用途における信頼性および再現性を改善します。
- 塩化セシウム、フェノール、クロロホルムおよびエチジウムブロミドのような有害な有機化合物が不要になります。
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
- 懸濁緩衝液
- RNアーゼA 、乾燥粉末
- 細胞溶解緩衝液
- 結合緩衝液
- 洗浄緩衝液I
- 洗浄緩衝液II
- 溶出緩衝液
- ハイピュアスピンフィルターチューブ(ガラス繊維フリースを含む)
- 捕集チューブ
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description Roche, pkg of 50 purifications (11754777001), pkg of 250 purifications (11754785001) | description sufficient for 250 purifications (11732676001), sufficient for 50 purifications (11732668001), suitable for DNA purification | description - | description Antifungal antibiotic that inhibits protein synthesis in eukaryotes but not in prokaryotes. |
| packaging pkg of 50 purifications (11754777001), pkg of 250 purifications (11754785001) | packaging pkg of 50 purifications (11732668001), pkg of 250 purifications (11732676001) | packaging - | packaging - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
注意喚起語
Danger
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点(°C)
Not applicabledoes not flash
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 Inhalation
保管分類
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
引火点 (F)
Not applicabledoes not flash