product name
ナフトールAS-MX リン酸 二ナトリウム塩, phosphatase substrate
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
溶解性
water: 100 mg/mL, clear to hazy
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP([O-])([O-])=O)c(C)c1
InChI
1S/C19H18NO5P.2Na/c1-12-7-8-17(13(2)9-12)20-19(21)16-10-14-5-3-4-6-15(14)11-18(16)25-26(22,23)24;;/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H2,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
IHRJBGLDOBEMPR-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N5000-500MG:
N5000-1G:
N5000-VAR:
N5000-H:
N5000-100MG:
N5000-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック