Merck
N1628
Sigma-Aldrich
ノボビオシン ナトリウム塩
≥90% (HPLC)
別名:
Albamycin, Cathomycin sodium
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,800
5 G
¥32,000
25 G
¥107,000
100 G
¥314,000
¥10,800
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,800
5 G
¥32,000
25 G
¥107,000
100 G
¥314,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H35N2NaO11
CAS番号:
分子量:
634.61
Beilstein:
3892910
EC Number:
UNSPSCコード:
51286504
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
¥10,800
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
(STREPTOMYCES NIVEUS)
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
(Tightly closed. Dry. )
white to yellow
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CO[C@@H]1[C@@H](OC(N)=O)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C([O-])=C(NC(=O)c4ccc(O)c(C\C=C(\C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)OC1(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
InChI Key
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ノボビオシンナトリウム塩は、土壌細菌由来の抗生物質です。 ノボビオシンは、細菌DNAジャイレースの作用を阻害し、またクマリン抗生物質という化合物のクラスに属します。クマリンは複素環化合物であり、抗菌、抗凝血、抗酸化、抗炎症、抗ウイルス、抗がん、および酵素阻害などの作用を含む、広範囲の生物学的活性を示します。
アプリケーション
ノボビオシンナトリウム塩はHsp90の阻害剤であり、以下に使用できます:
  • ヒートショックタンパク質阻害の研究に、および正の超らせんを持つプラスミドDNAを生成するため[1]
  • プロバイオティクスの有効性に関する研究に[2][3]
  • ヒト単球および樹状細胞のT細胞複製に対する有効性に関する研究に[4]
正の超らせんを持つプラスミドDNAを生成するため。 細菌DNAジャイレースおよび真核細胞DNAトポイソメラーゼのインヒビター。 レトロウイルスRNA依存性DNAポリメラーゼのインヒビター。
生物化学的/生理学的作用
ノボビオシンは、エネルギー変換に関与するトポイソメラーゼ酵素のGyrBサブユニットを阻害することでDNA合成を阻害します。ノボビオシンは、GyrBで触媒されるATPアーゼ反応競合的インヒビターとして作用します[1]
作用機序:酵素トポイソメラーゼIIを阻害することによってDNA合成を阻害します。
抗菌スペクトル:グラム陽性菌。
特徴および利点
多数の研究用途に適した高品質抗生物質
保管および安定性
アリコートを凍結し、容器を密封し、乾燥した十分に換気された場所で保存します。光感受性
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関して詳細な情報をお求めの場合には、このフォームにご入力ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N1628-BULK:
N1628-25G:
N1628-100G:
N1628-5G:
N1628-1G:
N1628-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Maxwell
Molecular microbiology, 9(4), 681-686 (1993-08-01)
The coumarin group of antibiotics have as their target the bacterial enzyme DNA gyrase. The drugs bind to the B subunit of gyrase and inhibit DNA supercoiling by blocking the ATPase activity. Recent data show that the binding site for
Relative efficacy of human monocytes and dendritic cells as accessory cells for T cell replication
Voorhis et al.
The Journal of Experimental Medicine, 58, 174-191 (1983)
Evaluation of a Lactobacillus-based probiotic culture for the reduction of Salmonella enteritidis in neonatal broiler chicks
Higgins et al.
Poultry Science, 87, 27-31 (2008)
Temporal effects of lactic acid bacteria probiotic culture on Salmonella in neonatal broilers
Higgins et al.
Poultry Science, Aug;86(8):, 1662-1666 (2007)
Yosef D Huberman et al.
Poultry science, 98(6), 2422-2431 (2019-01-29)
Salmonellosis caused by Salmonella Enteritidis is a widespread zoonosis and poultry products are an important source of infection. This study was carried out to evaluate the protection of different vaccination schedules in layers using a live commercial attenuated Salmonella Enteritidis
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf