スキップする
C8145
セフスロジン ナトリウム塩 水和物
third-generation cephalosporin antibiotic
別名:
7-(D-α-Sulfophenylacetamido)ceph-3-em-3-(4′-carbamoylpyridinium)methyl-4-carboxylate sodium salt
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥20,500
250 mg
出荷予測2026年8月31日from市川市大町368
¥33,800
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥88,800
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H19N4NaO8S2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
554.53 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51284140
EC Number:
257-692-4
MDL number:
¥20,500
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
powder or crystals
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].NC(=O)c1cc[n+](CC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)[C@@H](c4ccccc4)S([O-])(=O)=O)C3=O)C([O-])=O)cc1
InChI
1S/C22H20N4O8S2.Na/c23-18(27)13-6-8-25(9-7-13)10-14-11-35-21-15(20(29)26(21)16(14)22(30)31)24-19(28)17(36(32,33)34)12-4-2-1-3-5-12;/h1-9,15,17,21H,10-11H2,(H4-,23,24,27,28,30,31,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,17-,21-;/m1./s1
InChI key
REACMANCWHKJSM-DWBVFMGKSA-M
General description
化学構造:β-ラクタム
Application
セフスロジンは、Pseudomonas aeruginosa(緑膿菌)に対する非常に高い比活性を有する第3世代セファロスポリン抗生物質です。セフスロジンは、E. coli(大腸菌)などの微生物を選択するCIN(セフスロジン-イルガサン-ノボビオシンナトリウム)寒天培地に使用されます。セフスロジンはラットOatp1a4の担体です。マウス血液脳関門を通過するプロスタグランジンE2の排出輸送における多剤耐性関連たんぱく質4の研究に使用されています
セフスロジンは、PBP1と他のペニシリン結合タンパク質(PBP)の発現、結合、阻害が細菌細胞壁のムコペプチド合成に与える作用を研究するために使用されます。
Biochem/physiol Actions
セフスロジンは、セファロスポリンの一種です。セファロスポリンは、ペプチドグリカンのPBP架橋を阻害することによって細胞壁の合成を崩壊させます。
Other Notes
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C5020C5793C7912
description
third-generation cephalosporin antibiotic
description
89.1-110.1%
description
third-generation cephalosporin antibiotic
description
potency: 916-964 μg per mg
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
適用法令
C8145-BULK: + C8145-VAR: + C8145-250MG: + C8145-100MG: + C8145-1G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)