スキップする
M2147
Mevinolin
≥98% (HPLC), HMG-CoA reductase inhibitor, crystalline powder
別名:
2-メチル-1,2,3,7,8,8a-ヘキサヒドロ-3,7-ジメチル-8-[2-(テトラヒドロ-4-ヒドロキシ-6-オキソ-2H-ピラン-2-イル)エチル]-1-ナフタレニルエステルブタン酸, 6-α-メチルコンパクチン, モナコリンK, ロバスタチン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥39,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C24H36O5
CAS番号:
分子量:
404.54
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
¥39,400
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
メビノリン Aspergillus sp.(アスペルギルス属)由来, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline powder
mp
175.4 °C
solubility
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
originator
Abbott
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
InChI key
PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
Gene Information
human ... HMGCR(3156)
rat ... Hmgcr(25675)
Biochem/physiol Actions
ロバスタチンは、コレステロール降下薬およびHMG-CoAレダクターゼの競合阻害剤であり、コレステロール合成における律速酵素です。コレステロールとイソプレノイド類の産生において重要な化合物であるメバロン酸の産生を阻害します。本製品はPgpおよびCYP3Aの基質です。ドキソルビシンなどの抗がん剤に対する細胞抵抗性を高め、骨髄腫細胞におけるアポトーシスを誘導します。PgpおよびCYP3Aの役割、薬剤耐性、メバロン酸経路の制御、およびこれらの所見におけるシグナル伝達タンパク質のイソプレニル化との間のむすびつきの可能性については、まだ解明されていません。この製品は、おそらくRhoファミリーのGTPaseのイソプレニル化をある程度阻害することで多数のがん細胞株においてアポトーシスを誘導します。G1期およびG2/M期において細胞周期を停止させます。
Features and Benefits
この化合物はAbbott社が開発しました。その他の製薬会社が開発した化合物および承認薬/薬剤候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください。
この化合物はADME/Tox研究用の注目商品です。ここをクリックしてその他の主なADME/Tox研究用製品をご覧ください。その他の研究領域で使用される生理活性小分子についての詳細は、こちらをご覧ください:sigma.com/discover-bsm。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHL803071370600PHR1285
Monacolin K phyproof® Reference Substance
PHL80307
Monacolin K
Lovastatin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1370600
Lovastatin
Lovastatin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1285
Lovastatin
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... HMGCR(3156)
rat ... Hmgcr(25675)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
form
crystalline powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
ピクトグラム
Health hazard
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
M2147-BULK: + M2147-25MG-PW: + M2147-VAR: + M2147-10MG: + M2147-1MG: + M2147-25MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)