サイズを選択してください
¥13,700
サイズを選択してください
About This Item
¥13,700
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
オーガナイザー
Romark
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Nc2ncc(s2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17)
InChI Key
YQNQNVDNTFHQSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N0290-VAR:
N0290-50MG:
N0290-10MG:
N0290-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.