Merck
PHR2888
Supelco
ニタゾキサニド
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
NTZ;2-(アセチルオキシ)-N-(5-ニトロ-2-チアゾリル)ベンズアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
400 MG
¥28,100
¥28,100
出荷予定日2025年4月12日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
400 MG
¥28,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9N3O5S
CAS番号:
分子量:
307.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥28,100
出荷予定日2025年4月12日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1463960
APIファミリー
nitazoxanide
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 400 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Nc2ncc(s2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5S/c1-7(16)20-9-5-3-2-4-8(9)11(17)14-12-13-6-10(21-12)15(18)19/h2-6H,1H3,(H,13,14,17)
InChI Key
YQNQNVDNTFHQSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
ニタゾキサニドは、ピルビン酸フェレドキシンオキシドレダクターゼ(PFOR)の阻害剤です。近年、複製、非複製状態の両方のマイコバクテリアを殺傷する抗菌薬であることが見いだされました。
ニタゾキサニドは、ピルビン酸フェレドキシンオキシドレダクターゼ(PFOR)の阻害剤です。近年、複製、非複製状態の両方のマイコバクテリアを殺傷する抗菌薬であることが見いだされました。抗寄生虫薬としてFDAに認可されています(2002年)。また、NTZについて非複製、複製結核菌を殺傷し、明らかな耐性は認められないという内容が、最近の記事(C & EN Sept. 14, 2009, p. 28)でも取り上げられています。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2888-400MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)