スキップする
F7182
線維芽細胞活性化タンパク質α ヒト
recombinant, expressed in Sf21 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
別名:
FAP, セプラーゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 μg
カートの在庫状況を確認する
¥83,300
この商品について
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥1800 units/μg protein
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in Sf21 cells
¥83,300
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in Sf21 cells
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
solution
specific activity
≥1800 units/μg protein
impurities
≤1.0 EU/μg endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Fibroblast activation protein alpha (FAPa) is a type II transmembrane serine protease. It is present as a homodimeric integral protein with dipeptidyl peptidase IV like fold. It has an α/β-hydrolase domain and an eight-bladed β-propeller domain.[1] It is not expressed in normal tissue. It is only expressed by activated fibroblast in response to pathologic situations. It is expressed in several pathogenic sites including cancer, fibrosis, arthritis, wounding, or inflammation.[2]
Application
FAPa may be used to study the role in coordinating the stromal response to cancer, in angiogenesis, and modulation of the antitumor immune response.[2]
Biochem/physiol Actions
FAPはII型膜貫通型セリンプロテアーゼであり、プロリルペプチド結合(Pro-Xaa)に対する基質特異性を有しています。本エンドペプチダーゼはゼラチンを切断し、組織リモデリング、腫瘍浸潤や創傷治癒において役割を果たすと考えられています。
FAPα has in vitro dipeptidyl peptidase activity and collagenolytic activity. It cleaves N-terminal dipeptides from polypeptides and can degrade gelatin and type I collagen. It has also been reported that FAPa has a tumor suppressor activity.[1]
Physical form
25 mM Tris、0.25 M NaCl(pH 8.0)で調製した溶液。
Other Notes
1 unitは、pH 7.5、25°C、1分間に、1 pmolのベンジルオキシカルボニル-Gly-Pro-7-アミド-4-メチルクマリン(ZP-AMC)を、Z-gly-Proと7-アミノ-4-メチルクマリン(AMC)に変換する酵素量です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SRP0294ABT11WH0002191M1
specific activity
≥1800 units/μg protein
specific activity
≥10.2 pmol/min-g
specific activity
-
specific activity
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥50% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
form
solution
form
aqueous solution
form
-
form
buffered aqueous solution
recombinant
expressed in Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus
recombinant
-
recombinant
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
カルタヘナ法
cart
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)