Merck
MAK559
Sigma-Aldrich
Total Carbohydrate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
Carbohydrate Assay Kit, Carbohydrate Quantification Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116104
NACRES:
NA.55
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
品質水準
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
colorimetric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; metabolic disorders
保管温度
2-8°C
詳細
Carbohydrates are the most abundant biomolecules present in all living organisms. Carbohydrates perform various key roles in living organisms-fuel source (glucose), energy storage (glycogen and starch), structural component (cellulose), parts of proteins (glycoproteins, proteoglycans), components of genetic material (ribose and deoxyribose), for survival (trehalose) and more.
The Total Carbohydrate Assay Kit can be used for measuring carbohydrates in a variety of samples, including food and beverage products, solutions, cell culture supernatant and cell lines.
Total carbohydrate concentration is based on the phenol-sulfuric acid method in which polysaccharides are hydrolyzed and then converted to furfural or 5-hydroxymethyllfurfural. These compounds react with the developer to generate a chromogen, which can be detected spectrophotometrically at 490 nm.
アプリケーション
Total Carbohydrate Assay Kit has been used in the colorimetric measurement of carbohydrates in food and beverages and biological samples.
特徴および利点
  • Simple and rapid procedure can be performed in 30 minutes
  • Supportive calculator will calculate the reagents needed according to your experimental needs, and analyze your results based on your experimental data.
Click here to download a calculator excel file
適合性
Suitable for measuring total carbohydrates in adherent or suspension cells, animal and plant tissues and food products, fruit juices & other beverages.
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effects of monosaccharide composition on quantitative analysis of total sugar content by phenol-sulfuric acid method
Yue F, et al.
Frontiers in nutrition, 9, 963318-963318 (2022)
Estimating the carbohydrate content of various forms of tobacco by phenol-sulfuric acid method
Jain V M, et al.
Journal of education and health promotion, 6, 90-90 (2017)
Colorimetric measurement of carbohydrates in biological wastewater treatment systems: A critical evaluation
Le C, et al.
Water Research, 94, 280-287 (2016)