安全性情報
MAK518
Sigma-Aldrich
ADP Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
別名:
ADP Detection Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
検出方法
fluorometric
関連疾患
hematological disorder
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Adenosine diphosphate (ADP) is the product of ATP dephosphorylation by ATPases. ADP can be converted back to ATP by ATP synthases. ADP levels regulate several enzymes involved in intermediary metabolism. Conventionally, ADP levels are measured by luciferase/luciferin mediated assays after ADP is converted to ATP. However, since these assays require measurement of ATP in the sample before conversion of ADP to ATP, if the nascent ATP concentration is significantly higher than the ADP concentration, the ATP signal will drown out the ADP signal.
特徴および利点
  • As low as 0.1 µM ADP can be quantified.
  • Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for ADP determination in cells and other biological samples.
原理
The ADP Assay Kit provides a convenient fluorometric means to measure ADP level even in the presence of ATP. In the assay, ADP is converted to ATP and pyruvate. The generated pyruvate is then quantified by a fluorometric method at λEx = 530 nm/λEm = 590 nm.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)