No, the Amicon-0.5 devices require a microfuge, while the Amicon-2 devices require a centrifuge with adapters for 5 ml tubes.
おすすめの製品
物質
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Amicon®
包装
pkg of 24 pkg
メーカー/製品名
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
2 mL sample volume
テクニック
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
119.7 mm
直径
15.9 mm
ろ過面積
1 cm2
容量
2 mL
有効容積
≤2 mL
2 mL
ポアサイズ
10 kDa MWCO
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
詳細
アプリケーション
- 分子量カットオフが10,000ダルトンのUltracel®メンブレンを用いた限外ろ過。
- 抗原、抗体、酵素、核酸、微生物を含む生体サンプルの濃縮。
- 組織培養抽出物または細胞ライセートに含まれる高分子成分の精製。
- プライマー除去、PCRクリーンアップ、反応混合物からのリンカーまたは高分子標識の除去、HPLC前のタンパク質除去。
- 脱塩、バッファー交換、タンパク質透析。
- サイズ排除およびタンパク質分画。
特徴および利点
- Amicon® Ultra 2mL 10K 24PK
- 2 mLを15~70 μLにまで濃縮
- サンプル回収率98%
- 迅速な処理時間 - 遠心時間10~30分
- 工学的完全停止
- 逆スピン機能により、一貫した回収が可能に
- NMWCOが10 kDaのUltracel®再生セルロースメンブレンは、保持物質の回収率が90%を超えます。
- 2 mLを15~70 μLまで濃縮
- 98%のサンプル回収率
- 迅速な処理時間:遠心時間は10~30分
- 工学的完全停止
- 逆スピン機能により、一貫した回収が可能に
関連事項
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
溶媒交換やサンプル濃縮などのタンパク質サンプル調製のための限外ろ過膜の原理と利点をご覧ください。
プロトコル
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.