Merck
MAK173
Sigma-Aldrich
Universal Fluorometric Kinase Assay Kit
sufficient for 250 fluorometric tests
別名:
Universal Kinase Test Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥91,600
¥91,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥91,600
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
¥91,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
使用法
sufficient for 250 fluorometric tests
検出方法
fluorometric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders; cardiovascular diseases; cancer
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Protein kinases are the enzymes that catalyze the transfer of phosphate group from a phosphate donor to an acceptor in a substrate protein. Kinases are of great interest to researchers due to their role in cell signaling and their roles in disease states.
Most of the commercial protein kinase assay kits are based on monitoring either phosphopeptide formation or the ATP depletion. Kinase assays that rely on the detection of phosphopeptides require significant effort to identify an optimized peptide for the specific kinase of interest. The ATP depletion method suffers various interferences due to inhibition or activation of luciferase by compounds found in the biological matrix.
適合性
Suitable for the determination of kinase activity and for screening and identifying kinase inhibitors
原理
This Universal Fluorimetric Kinase Assay Kit is based on monitoring ADP formation, which is directly proportional to kinase activity. This enzyme-coupled kit provides a fast, efficient, and homogeneous assay to measure kinase activities. This assay kit is a non-radioactive and non-antibody based method to detect the amount of ADP produced from enzyme reaction without a separation step.
This kit demonstrates high sensitivity (<0.3 μM ADP) and broad ATP tolerance (1-300 μM. This kit can be utilized for determining kinase Michaelis-Menten kinetics and for screening and identifying kinase inhibitors.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)