Merck
JKA7026
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, NH2, HCl Salt, carboxyl reactive
別名:
4arm-PEG-NH2, 4arm PEG Amine, HCl salt, 4arm-PEG-amine, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥26,400
¥26,400
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥26,400
About This Item
化学式:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)4
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥26,400
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
4arm-PEG20K-NH2, HCl Salt, average Mn 20,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 20,000
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
ポリマー構造
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4arm PEG Amine. Hydrogel PEG. Amine group binds to carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA7026-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Xu, J., et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(11) (2014)
McKinnon, D.D., et al.
Chemistry of Materials, 26(7) (2014)
Hao, Y., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
Myers, B.K., et al.
Analytica Chimica Acta, 808 (2014)
資料
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
組織工学への応用において、機械的特性やハイドロゲルの劣化を改善するためのPEGの新しい合成法を紹介しています。
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.
すべて表示