Merck
MAK267
Sigma-Aldrich
Sucrose Colorimetric/Fluorometric Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
別名:
Sucrose Detection Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
colorimetric
fluorometric
保管温度
−20°C
詳細
Sucrose (C12H22O11; FW:342.3), also known as table sugar, is one of the most important fuel sources used to generate the universal energy molecule ATP. Sucrose is a disaccharide that is hydrolyzed to glucose and fructose by invertase. Regular consumption of sucrose-containing products leads to diabetes, cardiovascular diseases and also high blood pressure.[1]
適合性
Suitable for sucrose detection in growth medium, food, serum, plasma, and other biological samples.
原理
The assay kit is suitable for sucrose detection in growth medium, food, serum, plasma, and other biological samples. Sucrose is converted to glucose and fructose by invertase. The glucose is then oxidized to generate a colorimetric (570 nm)/fluorometric (ex = 535 nm/ em = 587 nm) product. The kit can detect 0.0002–10 mM sucrose concentrations.
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sucrose-sweetened beverages increase fat storage in the liver, muscle, and visceral fat depot: a 6-mo randomized intervention study.
Maersk M, et al.
American Journal of Clinical Nutrition, 95(2), 283-289 (2011)