Merck
MAK045
Sigma-Aldrich
HDLおよびLDL/VLDL定量キット
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
別名:
HDLおよびLDL/VLDL測定キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.25
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
cardiovascular diseases
保管温度
−20°C
詳細
リポタンパク質は、コレステロールやトリグリセリドを含む血漿脂質の大部分を運搬します。高密度リポタンパク質(HDL)、低密度リポタンパク質(LDL)、そして超低密度リポタンパク質(VLDL)は、血液中のコレステロール輸送の大部分を担っています。高いLDLレベルおよび低いHDLレベルは、心血管系疾患のリスク上昇と強く関係しています。
アプリケーション
HDLおよびLDL/VLDL定量キットは、血清サンプル中のHDLおよびLDL/VLDLの濃度を測定するために使用されています。
適合性
血漿および血清サンプルでの使用に適しています。
原理
このキットでは、血清HDLおよびLDL/VLDLがまず分離され、その後、コレステロール存在量に比例して比色定量(570nm)/蛍光定量(λex=535/λem = 587nm)生成物を生じる共酵素反応によってそれぞれのコレステロール濃度を測定します。本キットはまた、サンプル中に存在するフリーのコレステロールやコレステロールエステルの濃度測定にも使用できます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sumit Bhattacharyya et al.
Journal of diabetes research, 2015, 513429-513429 (2015-04-18)
Major aims were to determine whether exposure to the commonly used food additive carrageenan could induce fasting hyperglycemia and could increase the effects of a high fat diet on glucose intolerance and dyslipidemia. C57BL/6J mice were exposed to either carrageenan
Ghadeer F AlJuwaie et al.
Journal of Taibah University Medical Sciences, 15(1), 14-18 (2020-02-29)
Previous studies have demonstrated that Zamzam water exerts beneficial effects on several ailments such as diabetes mellitus, nephrotoxicity, hepatotoxicity, and stress. The present study aimed to assess the effects of Zamzam water on glycemic status, lipid profile, redox homeostasis, and
Young-Chae Kim et al.
Gastroenterology, 156(4), 1052-1065 (2018-12-07)
The nuclear receptor subfamily 0 group B member 2 (NR0B2, also called SHP) is expressed at high levels in the liver and intestine. Postprandial fibroblast growth factor 19 (human FGF19, mouse FGF15) signaling increases the transcriptional activity of SHP. We
Changing dietary n-6: n-3 ratio using different oil sources affects performance, behavior, cytokines mRNA expression and meat fatty acid profile of broiler chickens
Ibrahim D, et al.
Animal Nutrition, 4(1), 44-51 (2018)
Olufunke Esan Olorundare et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 610331-610331 (2021-04-27)
Trastuzumab (TZM) is useful in the clinical management of HER2-positive metastatic breast, gastric, and colorectal carcinoma but has been limited by its off-target cardiotoxicity. This study investigates the therapeutic potentials of 0.25 mg/kg/day amlodipine, 0.035 mg/kg/day lisinopril, 5 mg/kg/day valsartan, and their fixed-dose