Merck
L1567
Sigma-Aldrich
リポタンパク質, 高密度 ヒト血漿由来
lyophilized powder
別名:
α-リポタンパク質, HDL, 高密度リポタンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
human plasma
品質水準
アッセイ
≥95% (agarose gel electrophoresis)
形状
lyophilized powder
包装
vial of ~10 mg protein (modified Lowry)
溶解性
0.85% sodium chloride: soluble 10 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
脂質は、サイズや脂質とたんぱく質の組成が異なるリポたんぱく質と呼ばれる水溶性錯体によって、さまざまな組織間で血漿中を輸送されます。各リポたんぱく質錯体には、異なる数のアポリポたんぱく質と脂質が含まれています。
物理的形状
0.15 Mの塩化ナトリウム溶液と0.01%のEDTAから凍結乾燥、pH 7.4
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「 リポタンパク質の機能と脂質の輸送」をご覧ください。
免責事項
研究用途に限ります。輸出入を含む科学目的の使用を意図するとき、この製品はフランスで規制されています(公衆衛生法典L第1211-1条2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を発注することで、あなたは適切な輸入許可を取得したことを確認します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L1567-BULK:
L1567-10MG:
L1567-VAR:
L1567-10MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
[Personal requirements of nursing personnel].
B Sturm
Krankenpflege Journal, 26(12), 580-584 (1988-12-01)
Elizebeth C Turner et al.
Molecular biology of the cell, 22(15), 2664-2679 (2011-06-10)
Prostacyclin is increasingly implicated in re-endothelialization and angiogenesis but through largely unknown mechanisms. Herein the high-density lipoprotein (HDL) scavenger receptor class B, type 1 (SR-B1) adapter protein PDZ domain-containing protein 1 (PDZK1) was identified as an interactant of the human
Shiyan Liu et al.
Nutrients, 15(9) (2023-07-11)
Sulforaphane (SFN), an isothiocyanate, is one of the major dietary phytochemicals found in cruciferous vegetables. Many studies suggest that SFN can protect against cancer and cardiometabolic diseases. Despite the proposed systemic and local vascular protective mechanisms, SFN's potential to inhibit
Tao Tan et al.
Nature communications, 10(1), 3322-3322 (2019-07-28)
The tumor stromal microenvironments (TSM) including stromal cells and extracellular matrix (ECM) form an abominable barrier hampering nanoparticles accessibility to cancer cells, significantly compromising their antitumor effects. Herein, we report a bioinspired lipoprotein (bLP) that can induce efficient photothermia to
Kristina Ehring et al.
Journal of cell science, 135(5) (2021-07-27)
The Sonic hedgehog (Shh) pathway controls embryonic development and tissue homeostasis after birth. Long-standing questions about this pathway include how the dual-lipidated, firmly plasma membrane-associated Shh ligand is released from producing cells to signal to distant target cells and how
資料
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.