Merck
MAK013
Sigma-Aldrich
グルコースおよびスクロース測定キット
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
別名:
グルコースおよびスクロース比色/蛍光測定キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes
保管温度
−20°C
詳細
スクロースは、インベルターゼによってグルコースとフルクトースに加水分解される二糖です。 グルコースは、細胞呼吸におけるエネルギーに使用される主な炭水化物です。 グルコースは、細胞での取り込みにあたり、解糖系を介した分解やエネルギー貯蔵のための重合化に使用されます。
アプリケーション
グルコースおよびスクロースアッセイキットは以下に使用されています:
  • スクロース、 好気性解糖、およびピルビン酸キナーゼ活性の測定
  • イチゴ中のタンパク質および糖の測定
  • マウスの血漿インスリンおよびグルコースの測定
  • 血漿グルコースおよび血漿乳酸塩の分析 およびグルコース/スクロースの定量。
適合性
血清、血漿、他の生体液、食品、および培養培地を含む様々な生物学的サンプルに適しています。
原理
本アッセイキットでは、グルコースがグルコースオキシダーゼによって酸化され、グルコースの存在量に比例して、比色(570nm)および蛍光(λex = 535nm/λem = 587 nm)生成物になります。この反応にインベルターゼを添加することで、スクロースをグルコースとフルクトースに変換し、スクロースを定量できます。存在するスクロースの濃度を得るために、遊離グルコースを全グルコース量から差し引くことができます。本キットは、蛍光アッセイで0.2~1.0nmol、比色アッセイで2~10nmolのグルコースを検出できる直線幅を持っています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Tinghui Li et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 158, 401-409 (2020-10-31)
Bydureon® (Bdn) is a once-weekly injectable long-acting release (LAR) product for adults with type 2 diabetes based on PLGA microspheres encapsulating the glucagon like peptide (GLP-1) analog, exenatide. Despite its widespread use in type 2 diabetes treatment, little information has
Swee-Suak Ko et al.
International journal of molecular sciences, 21(17) (2020-08-30)
The moth orchid is an important ornamental crop. It is very sensitive to high light irradiation due to photoinhibition. In this study, young orchid tissue culture seedlings and 2.5" potted plants pretreated under blue light (BL, λmax = 450 nm)
Production of Probiotic Biomass (Lactobacillus rhamnosus IS9) against Salmonella sp for Use as a Feed Supplement in Poultry
Bertrand T F, et al.
International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 6(6), 3286-3298 (2017)
Rates of Spontaneous Cleavage of Glucose, Fructose, Sucrose, and Trehalose in Water, and the Catalytic Proficiencies of Invertase and Trehalas
Richard W and Yang Y
Journal of the American Chemical Society, 130(24), 7548-7549 (2008)
Joshua T Huffines et al.
Scientific reports, 10(1), 19661-19661 (2020-11-14)
Polymicrobial interactions in dental plaque play a significant role in dysbiosis and homeostasis in the oral cavity. In early childhood caries, Streptococcus mutans and Candida albicans are often co-isolated from carious lesions and associated with increased disease severity. Studies have