アッセイ
≥85% (HPLC)
形状
oil
色
clear light yellow
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(CC=C)cc2OCOc12
InChI
1S/C11H12O3/c1-3-4-8-5-9(12-2)11-10(6-8)13-7-14-11/h3,5-6H,1,4,7H2,2H3
InChI Key
BNWJOHGLIBDBOB-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M9411-1G:
M9411-500MG:4548173285511
M9411-BULK:
M9411-VAR:
M9411-100MG:4548173285504