Merck
D0540
Sigma-Aldrich
DNQX
≥98% (TLC)
別名:
6,7-ジニトロキノキサリン-2,3(1H,4H)-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4N4O6
CAS番号:
分子量:
252.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4N4O6/c13-7-8(14)10-4-2-6(12(17)18)5(11(15)16)1-3(4)9-7/h1-2H,(H,9,13)(H,10,14)
InChI Key
RWVIMCIPOAXUDG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
DNQXは、様々な実験においてN-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)およびα-アミノ-3-ヒドロキシ-5-メチル-4-イソキサゾールプロピオン酸(AMPA)受容体をブロックするために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
DNQXはキノキサリン誘導体です。
カイニン酸, キスカル酸 (非NMDA) グルタミン酸レセプタ-の競合的アンタゴニストです。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のグルタミン酸受容体(イオンチャネル・ファミリー)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
本化合物は、神経科学研究用製品です。さらに神経科学研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Focal activation of neuronal circuits induced by microstimulation in the visual cortex
Tanaka Y, et al.
Journal of Neural Engineering, 16(3), 036007-036007 (2019)
Rei Yamada et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(9), 3927-3938 (2013-03-01)
Neurons in the nucleus laminaris (NL) of birds detect the coincidence of binaural excitatory inputs from the nucleus magnocellularis (NM) on both sides and process the interaural time differences (ITDs) for sound localization. Sustained inhibition from the superior olivary nucleus
J Waider et al.
Translational psychiatry, 7(10), e1246-e1246 (2017-10-04)
Multiple lines of evidence implicate brain serotonin (5-hydroxytryptamine; 5-HT) system dysfunction in the pathophysiology of stressor-related and anxiety disorders. Here we investigate the influence of constitutively deficient 5-HT synthesis on stressor-related anxiety-like behaviors using Tryptophan hydroxylase 2 (Tph2) mutant mice.
The mouse pulvinar nucleus links the lateral extrastriate cortex, striatum, and amygdala
Zhou N, et al.
The Journal of Neuroscience, 38(2), 347-362 (2018)
James M Otis et al.
Neuron, 103(3), 423-431 (2019-06-15)
The paraventricular thalamus (PVT) is an interface for brain reward circuits, with input signals arising from structures, such as prefrontal cortex and hypothalamus, that are broadcast to downstream limbic targets. However, the precise synaptic connectivity, activity, and function of PVT circuitry
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究