Merck
14343
Sigma-Aldrich
1(S),9(R)-(-)-ビククリンメチオジド
≥95.0% (HPCE)
別名:
(5S)-5-[(6R)-6,8-ジヒドロ-8-オキソフロ[3,4-e]-1,3-ベンゾジオキソール-6-イル]-5,6,7,8-テトラヒドロ-6,6-ジメチル-1,3-ジオキソロ[4,5-g]イソキノリニウムヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥16,500
50 MG
¥53,900
¥16,500
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥16,500
50 MG
¥53,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20INO6
CAS番号:
分子量:
509.29
Beilstein:
5419649
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥16,500
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPCE)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -117±7°, c = 1 in chloroform
溶解性
H2O: 10 mg/mL, almost clear, greenish-yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[I-].[H][C@]1(OC(=O)c2c3OCOc3ccc12)[C@]4([H])c5cc6OCOc6cc5CC[N+]4(C)C
InChI
1S/C21H20NO6.HI/c1-22(2)6-5-11-7-15-16(26-9-25-15)8-13(11)18(22)19-12-3-4-14-20(27-10-24-14)17(12)21(23)28-19;/h3-4,7-8,18-19H,5-6,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t18-,19+;/m0./s1
InChI Key
HKJKCPKPSSVUHY-GRTNUQQKSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビククリンはフタリドイソキノリンアルカロイドであり、Dicentra cucullariaから抽出されます。[1]アセチルコリンエステラーゼ阻害剤として作用します。[2]ビククリンはスロー後過分極(AHP)を阻害します。[3]
アプリケーション
1(S),9(R)-(-)-ビククリンメチオジドは、セミコロナルスライス内で阻害をブロックするために、γ-アミノ酪酸(GABA)アンタゴニストとして使用されています。[4]また、器官型海馬スライス培養物(OHSC)の調製にも使用されています。[5]
生物化学的/生理学的作用
(-)- ビククリンメチオジドはGABAA受容体拮抗薬で、受容体に結合するGABAリガンドの競合阻害剤として作用します。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のGABAA Receptors(GABAA受容体)およびPotassium Channels(カリウムチャンネル)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物は、神経科学研究に主眼を置いた製品です。他の神経科学研究用製品を閲覧するにはここをクリックしてください。他の分野の研究用の生体活性小分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
調製ノート
(+)-ビククリンより調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14343-50MG:4548173985909
14343-VAR:
14343-10MG:4548173985893
14343-250MG:
14343-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Bicuculline block of small-conductance calcium-activated potassium channels
Khawaled R, et al.
Pfluegers Archiv, 438(3), 314-321 (1999)
Dong Hyun Kim et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 37(2), 422-433 (2011-09-09)
Memory consolidation is the process by which acquired information is converted to something concrete to be retrieved later. Here we examined a potential role for brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in mediating the enhanced memory consolidation induced by the GABA(A) receptor
Electrophysiological characterization of networks and single cells in the hippocampal region of a transgenic rat model of Alzheimer?s disease
Heggland I, et al.
eNeuro, 6(1) (2019)
Charles Capaday et al.
The Journal of physiology, 589(Pt 10), 2515-2528 (2011-04-14)
Motor cortical points are linked by intrinsic horizontal connections having a recurrent network topology. However, it is not known whether neural activity can propagate over the area covered by these intrinsic connections and whether there are spatial anisotropies of synaptic
Poisons of Plant Origin (2013)
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究