スキップする
S9652
サフロール
≥97%
別名:
4-アリル-1,2-メチレンジオキシベンゼン, 5-アリル-1,3-ベンゾジオキソール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H10O2
CAS番号:
分子量:
162.19
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-345-4
Beilstein/REAXYS Number:
136380
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
vapor pressure
1 mmHg ( 63.8 °C)
Quality Segment
assay
≥97%
color
yellow
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
bp
232-234 °C (lit.)
mp
11.2 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
C=CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-3-8-4-5-9-10(6-8)12-7-11-9/h2,4-6H,1,3,7H2
InChI key
ZMQAAUBTXCXRIC-UHFFFAOYSA-N
General description
サフロールは対刺激剤として、寄生虫感染症の治療に使用されます。
Application
サフロールは、頭頸部扁平上皮癌(HNSCC)にシスプラチン耐性を付与する際のアルデヒド脱水素酵素3A1(ALDH3A1)の役割を調査するために使用されています。
Biochem/physiol Actions
サフロールは、食物を媒介とする重要な植物毒素の1つです。アニス、バジル、ナツメグ、コショウを含むスパイスなど様々な天然物に存在します。ミトコンドリアおよびカスパーゼ依存性シグナル経路を介してアポトーシスを促進することにより、ヒト舌扁平上皮癌SCC-4細胞で細胞毒性効果を示します。
サフロールは、サッサフラスの根とビンロウジュ(キンマ)に含まれる天然の遺伝毒性化合物です。本化合物は肝発癌物質であり、また、サフロールDNA付加体はアレカ使用者の口腔癌で見られています。サフロール代謝物はDNAと付加体を形成し、染色体異常と姉妹染色分体交換を誘発します。
Other Notes
サッサフラス油の主成分
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
594423739383284548
assay
≥97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
color
yellow
color
-
color
-
color
-
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
refractive index
n20/D 1.5000 (lit.)
refractive index
n20/D 1.497
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
vapor pressure
1 mmHg ( 63.8 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under サフロール
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf