Merck
M3574
Sigma-Aldrich
Methylone hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
2-Methylamino-3,4-methylene-dioxy-propiophenone hydrochloride, Methylenedioxymethcathinone hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13NO3·HCl
CAS番号:
分子量:
243.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品M3574は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
薬剤管理
USDEA Schedule I; psicótropo (Spain)
保管条件
desiccated
off-white to light yellow
溶解性
H2O: ≥30 mg/mL
SMILES記法
Cl.CNC(C)C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C11H13NO3.ClH/c1-7(12-2)11(13)8-3-4-9-10(5-8)15-6-14-9;/h3-5,7,12H,6H2,1-2H3;1H
InChI Key
GASYWEXOTOXXLK-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Methylone is a stimulant, an analog of Methamphetamine. Triple reuptake inhibitor; inhibits the re-uptake of dopamine, 5-HT and norepinephrine.
Methylone is an analog of canthinone and methamphetamine analog.
特徴および利点
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M3574-25MG:
M3574-5MG:
M3574-BULK:
M3574-SMPL:
M3574-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)