スキップする
F112
(+)-フェンフルラミン 塩酸塩
serotonin uptake inhibitor, powder
別名:
(+)-N-エチル-α-メチル-m-[トリフルオロメチル]フェネチルアミン 塩酸塩, デクスフェンフルラミン 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥60,800
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥145,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H16F3N · HCl
CAS番号:
分子量:
267.72
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
221-806-0
MDL number:
Form:
powder
¥60,800
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
(+)-フェンフルラミン 塩酸塩,
form
powder
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule IV
color
white to off-white
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
application(s)
forensics and toxicology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].CCN[C@@H](C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
ZXKXJHAOUFHNAS-FVGYRXGTSA-N
Biochem/physiol Actions
(+)-Fenfluramine is a serotonin uptake inhibitor; anoxexic.
(+)-Fenfluramine is a serotonin uptake inhibitor; anoxexic. (+)-Fenfluramine is neurotoxic on prolonged administration or at high dosage. (+)-Fenfluramine releases serotonin from axon terminals by a nonexocytotic mechanism.
Other Notes
活性異性体です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
N3288S9944SML0460
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
drug control
USDEA Schedule IV
drug control
-
drug control
USDEA Schedule IV
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >30 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
color
white to off-white
color
white
color
white
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
F112-BULK: + F112-25MG: + F112-VAR: + F112-8G: + F112-1G: + F112-100MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)