安全性情報
M1942
Sigma-Aldrich
モリブデンブルー スプレー試薬
liquid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥17,600
¥17,600
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥17,600
About This Item
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
¥17,600
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
モリブデンブルー スプレー試薬,
詳細
1.3% molydbenum oxide in 4.2 M sulfuric acid
Molybdenum Blue reagent
フォーム
liquid
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
詳細
モリブデンブルー試薬は、リン脂質および関連化合物の検出に適しています。
アプリケーション
モリブデンブルー試薬は、生体サンプル中のホスファチジルグリセロールおよびレシチン/スフィンゴミエリン比[1]を一次元薄層クロマトグラフィー(TLC)で測定する場合、ならびに高度好塩性古細菌中のリン脂質[2]を高速薄層クロマトグラフィー(HPTLC)で測定する場合に使用できます。
リン脂質および関連化合物の検出における使用。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M1942-100ML-C:
M1942-VAR:
M1942PROC:
M1942-BULK:
M1942-100ML:4548173950174
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tuan Manh Nguyen et al.
Journal of microbiology (Seoul, Korea), 55(8), 635-639 (2017-07-05)
There are marked differences between wet and freeze-dried cells with regard to the identification of polar lipid components. The determination of the polar lipid composition of freeze-dried cells is well established. However, several approaches to identifying polar lipid components in
Methods in Microbiology (1987)
Nocardioides panacisoli sp. nov., isolated from the soil of a ginseng field.
Cho CH
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 60, 387-387 (2010)
G R Gotelli et al.
Clinical chemistry, 24(7), 1144-1146 (1978-07-01)
We describe a single-dimension thin-layer chromatographic method by which one can simultaneously determine the lecithin/sphingomyelin ratio and the proportion of phosphatidylglycerol in amniotic fluid. The phospholipids are conveniently detected by an improved molybdenum-blue spray reagent, which immediately produces blue spots
Sylvia Kristyanto et al.
Journal of microbiology (Seoul, Korea), 56(5), 317-323 (2018-05-04)
A novel, aerobic, Gram-stain-negative, non-motile, non-spore forming, rod-shaped bacterium, designated strain Dol 15-39T, was isolated from a seawater sample near Geoje Island in the South Sea, Republic of Korea. The strain was found to be oxidase-negative and catalase-positive. The isolate