Merck
1.00480
Supelco
Molybdatophosphoric acid
spray solution for thin-layer chromatography
別名:
Molybdatophosphoric acid spray solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NB.21
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
自己発火温度
425 °C (2-Propanol)
expl. lim.
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol()
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
転移温度
flash point 12 °C (2-Propanol)
密度
0.84 g/cm3 at 25 °C
保管温度
15-25°C
詳細
Our TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.
アナリシスノート
Application test: passes test
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F - (2-Propanol)
引火点(℃)
12 °C - (2-Propanol)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類