アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
抵抗性
5.0 μΩ-cm, 20°C
粒径
<150 μm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
密度
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI Key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203823-BULK:
203823-500G:
203823-100G:4548174002193
203823-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.