Merck
M1196
Sigma-Aldrich
抗ムコリピン-2 (C末端) 抗体 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗MCOLN2抗体, 抗MLN2抗体, 抗TRPML2抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥89,000
¥89,000
出荷予定日2025年4月11日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥89,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥89,000
出荷予定日2025年4月11日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~60 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1 mg/mL
テクニック
western blot: 0.3-0.6 μg/mL using HEK-293T cells expressing human mucolipin-2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MCOLN2(255231)
詳細
Mucolipin-2 (MLN2) is a member of transient receptor potential (TRP) protein superfamily. It consists of gated, tetrameric cation channels. MLN2 has a conserved structure of six transmembrane helices with differing cytoplasmic oriented N- and C-terminal domains. It is localized to late endosomes and lysosomes..
特異性
凝集・分解により、120 kDa・35 kDa付近に別のバンドが認められる場合があります。
免疫原
ヒトムコリピン-2のアミノ酸534~549に相当する合成ペプチド。 この配列はラット (73%同一) およびマウス (66%相同) ムコリピン-2との相同性は低いです。
アプリケーション
Anti-Mucolipin-2 (C-terminal) antibody produced in rabbit has been used in immunoblotting.
生物化学的/生理学的作用
Mucolipin-2 (MLN2) plays an important role in lysosome maturation, lysosome fission, late endosome-lysosome fusion, autophagosome-lysosome fusion, lysosome expulsion and iron release. It stimulates autophagy proliferation via transcription factor EB (TFEB) activation. MLN2 is involved in B‐lymphocyte development.
物理的形状
0.01 M PBS溶液 (pH 7.4, 15 mM アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M1196-VAR:
M1196-200UL:
M1196-25UL:
IXO14341:
M1196-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mucolipin-2 Cation Channel increases trafficking efficiency of endocytosed viruses
Rinkenberger N and Schoggins JW
mBio, 9(1), e02314-e02317 (2018)
Claudia Karacsonyi et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 8(10), 1404-1414 (2007-07-31)
In mammals, the mucolipin family includes three members mucolipin-1, mucolipin-2, and mucolipin-3 (MCOLN1-3). While mutations in MCOLN1 and MCOLN3 have been associated with mucolipidosis type IV and the varitint-waddler mouse phenotype, respectively, little is known about the function and cellular