Merck
M2140
Sigma-Aldrich
1-デカノイル-rac-グリセロール
≥99%
別名:
モノカプリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H26O4
CAS番号:
分子量:
246.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
官能基
ketone
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OCC(O)CO)CCCCCCCCC
InChI
1S/C13H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)17-11-12(15)10-14/h12,14-15H,2-11H2,1H3
InChI Key
LKUNXBRZDFMZOK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • モノアシルグリセロールアシルトランスフェラーゼ阻害剤に対する新規 LC/MS/MS およびハイスループット質量分析アッセイ:この研究は、モノアシルグリセロールアシルトランスフェラーゼの阻害剤をスクリーニングするための最先端のアッセイを紹介するもので、代謝性疾患の治療に対する示唆が得られます。1- デカノイル -rac- グリセロールは、この研究の鍵となる化合物です(Qi J et al., 2017)。
  • 低粘性液中に溶解したカプセル化タンパク質と核酸の高解像度 NMR 分光用に最適化された逆ミセル界面活性剤システム:この論文では、1- デカノイル -rac- グリセロールを用いた新しい界面活性剤システムについて説明しており、このシステムはタンパク質と核酸の NMR 分光法を向上させ、より優れた解像度と低粘度を実現しています(Dodevski I et al., 2014)。
生物化学的/生理学的作用
モノカプリン(モノカプリン酸グリセロール)は、エンベロープウイルス、特定の酵母、カンジダアルビカンスやカンピロバクターなどの細菌に対して活性な抗菌消毒剤の開発に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M2140-1G:
M2140-100MG:
M2140-BULK:
M2140-VAR:
M2140-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Halldor Thormar et al.
Applied and environmental microbiology, 72(1), 522-526 (2006-01-05)
Of 11 fatty acids and monoglycerides tested against Campylobacter jejuni, the 1-monoglyceride of capric acid (monocaprin) was the most active in killing the bacterium. Various monocaprin-in-water emulsions were prepared which were stable after storage at room temperature for many months
Thórunn Osk Thorgeirsdóttir et al.
Acta odontologica Scandinavica, 64(1), 21-26 (2006-01-24)
Monocaprin is a 1-monoglyceride of capric acid that has antimicrobial activity against enveloped viruses, certain bacteria, and the yeast Candida albicans. Solutions containing monocaprin were formulated and tested in vitro against a number of micro-organisms, including species found in the
Sandra L Blair et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 29(4), 635-639 (2018-02-07)
In this communication, we report on the real-time analysis of organic aerosol particles by Vacuum-assisted Plasma Ionization-Mass Spectrometry (Aero-VaPI-MS) using a home-built VaPI ion source coupled to a Synapt G2-S HDMS ion mobility-mass spectrometry (IM-MS) system. Standards of organic molecules
T Kristmundsdóttir et al.
Drug development and industrial pharmacy, 29(2), 121-129 (2003-03-22)
Hydrogel formulations containing the monoglyceride monocaprin have shown potent microbicidal activity against several sexually transmitted viruses and bacteria. It is recommended that formulations for preventing infection in the vagina have a low pH as the HIV virus is inactivated at
J Neyts et al.
Journal of medical virology, 61(1), 107-110 (2000-04-04)
Hydrogel formulations containing the 1-monoglyceride of capric acid (monocaprin) possess potent in vitro microbicidal activity against HIV and HSV, Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae. These formulations were studied to determine whether they prevent intracutaneous and intravaginal infections of mice with