M8072
Anti-Mucolipin-1 antibody, Mouse monoclonal
clone MLN128, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-MCOLN1, Anti-ML4, Anti-MLIV, Anti-MST080, Anti-MSTP080, Anti-Mucolipidin, Anti-TRP-ML1, Anti-TRPM-L1, Anti-TRPML1, Anti-Transient receptor potential cation channel, mucolipin subfamily, member 1
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MLN128, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~110 kDa (additional bands may be observed)
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~2.0 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using membrane fraction of HEK-293T expressing human mucolipin-1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MCOLN1(57192)
詳細
アプリケーション
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry.
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M8072-BULK:
M8072-200UL:
M8072-25UL:
M8072-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)