Merck
M0571
Sigma-Aldrich
MBP (85-99) ペプチドアンタゴニスト トリフルオロアセタート塩
95% (HPLC), lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C70H114N18O21 · xC2HF3O2
CAS番号:
分子量:
1543.76 (free base basis)
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
95% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
組成
Peptide content, 63% HPLC
溶解性
H2O: >1 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc2ccc(O)cc2)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C70H114N18O21.C2HF3O2/c1-36(2)55(86-63(101)47(18-10-13-31-72)82-66(104)52-21-16-34-88(52)69(107)49(19-11-14-32-73)84-60(98)45(74)26-28-53(90)91)67(105)83-48(27-29-54(92)93)62(100)78-40(6)59(97)85-50(35-43-22-24-44(89)25-23-43)64(102)81-46(17-9-12-30-71)61(99)77-39(5)57(95)75-37(3)56(94)76-38(4)58(96)79-41(7)68(106)87-33-15-20-51(87)65(103)80-42(8)70(108)109;3-2(4,5)1(6)7/h22-25,36-42,45-52,55,89H,9-21,26-35,71-74H2,1-8H3,(H,75,95)(H,76,94)(H,77,99)(H,78,100)(H,79,96)(H,80,103)(H,81,102)(H,82,104)(H,83,105)(H,84,98)(H,85,97)(H,86,101)(H,90,91)(H,92,93)(H,108,109);(H,6,7)/t37-,38-,39-,40-,41-,42-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,55-;/m0./s1
InChI Key
JHPGEXWNFDTTLX-RMOYKTNBSA-N
Amino Acid Sequence
Glu-Lys-Pro-Lys-Val-Glu-Ala-Tyr-Lys-Ala- Ala- Ala- Ala-Pro-Ala
生物化学的/生理学的作用
MBP (85-99) ペプチドアンタゴニストはMBP (85-99) のHLA-DR2およびIL-2への結合を阻害する、MS研究用ツ-ルです。本ペプチドアンタゴニストは15 merのペプチドで、ミエリン塩基性タンパク質MBPの免疫優性エピト-プかつ、多発性硬化症 (MS) における自己抗原の有力候補であるMBP (85-99) と競合します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M0571-BULK:
M0571-VAR:
M0571-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)