安全性情報
13-104
Sigma-Aldrich
MBP(ミエリン塩基性タンパク質)、ウシ、精製済み
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
由来生物
bovine
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
2 yr
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable
溶解性
water: soluble
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
bovine ... MBP(618684)
詳細
ミエリン塩基性タンパク質(MBP)は、天然変性タンパク質ファミリーに属します。また、脳および脊髄の神経細胞の絶縁層に局在します。MBPは、中枢神経系(CNS)で豊富に見られるタンパク質です。
Research area: Cell Signaling
MBP is an alkaline protein with a pI of 11.6, constituting approximately 30% of the total protein content of the myelin in the central nervous system.
アプリケーション
MBP(ミエリン塩基性タンパク質)、ウシ、精製済みは、ウェスタンブロッティングで使用されています。また、酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)の標準物質としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
「ミエリンのエグゼクティブ分子」として知られるミエリン塩基性タンパク質(MBP)は、中枢神経系(CNS)ミエリンの形成を促進します。脳脊髄液(CSF)中のMBPレベルの上昇は、増悪性多発性硬化症および外傷性脳損傷などの急性神経障害で見られます。また、認知症、脳腫瘍、および代謝異常を含む慢性進行性疾患の場合にもレベル上昇が見られます。 
MBP can interact with various polyanionic proteins such as actin, tubulin, Ca2+-calmodulin, and clathrin, as well as negatively charged lipids. Upon binding to these proteins, MBP undergoes structural changes. It is believed to function as a membrane actin-binding protein, potentially enabling its involvement in relaying extracellular signals to the cytoskeleton in oligodendrocytes and tight junctions in myelin. External signals received by myelin or cultured oligodendrocytes lead to alterations in the phosphorylation of MBP, indicating its participation in signaling. The peptide MBP4-14 is specific for protein kinase C and is resistant to phosphatase activity. Moreover, MBP is extensively utilized in the "in gel" kinase assay, making it a vital biochemical for studying protein kinase activities.
品質
通常は正常にリン酸化しているMAPキナーゼ2/Erk2、活性(カタログ番号14-173)により評価。
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含む10mM MOPS、pH 7.0
保管および安定性
-20°Cで2年間
その他情報
本製品はウシ由来です。特定の国については本製品の輸出が制限される場合があります。製品の入手可能性と輸出オプションについては、カスタマーサービスまたはお近くの販売店にお尋ねください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
13-104:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dajun Sang et al.
eLife, 8 (2019-08-14)
Protein kinases are crucial to coordinate cellular decisions and therefore their activities are strictly regulated. Previously we used ancestral reconstruction to determine how CMGC group kinase specificity evolved (Howard et al., 2014). In the present study, we reconstructed ancestral kinases
A C Maroney et al.
The Journal of biological chemistry, 276(27), 25302-25308 (2001-04-28)
CEP-1347 (KT7515) promotes neuronal survival at dosages that inhibit activation of the c-Jun amino-terminal kinases (JNKs) in primary embryonic cultures and differentiated PC12 cells after trophic withdrawal and in mice treated with 1-methyl-4-phenyl tetrahydropyridine. In an effort to identify molecular
Tuoping Luo et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(8), 2860-2865 (2012-02-11)
Approximately 30% of human cancers harbor oncogenic gain-of-function mutations in KRAS. Despite interest in KRAS as a therapeutic target, direct blockade of KRAS function with small molecules has yet to be demonstrated. Based on experiments that lower mRNA levels of
Purification of myelin basic protein from bovine brain
Chevalier, Dominique and Allen, Bruce G
Protein Expression and Purification, 18(2), 229-234 (2000)
E E Gardiner et al.
The Journal of biological chemistry, 274(17), 11930-11936 (1999-04-17)
The interaction of fibrinogen (Fg) with intercellular adhesion molecule-1 (ICAM) on B-lymphoid Raji cells results in mitogenesis (Gardiner, E. E., and D'Souza, S. E. (1997) J. Biol. Chem. 272, 15474-15480). Incubation of Raji with Fg resulted in the increased tyrosine