Merck
M0689
Sigma-Aldrich
ミエリン塩基性タンパク抗原 ヒト脳由来
≥95% (SDS-PAGE)
別名:
Myelin Antigen, Myelin Basic Protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human brain
品質水準
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
テクニック
ELISA: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MBP(4155)
詳細
ミエリン塩基性タンパク(MBP)は、ヒト染色体18q22qterに位置づけられた遺伝子によってコード化された18.5 kDaのタンパクです。MBPはミエリン鞘の主要成分であり、中枢神経系(CNS)で高発現しています。
アプリケーション
ヒト脳由来ミエリン塩基性タンパク抗原は、酵素免疫スポットアッセイに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ミエリン塩基性タンパク質(MBP)は、ミエリン鞘の形成に重要な役割を果たし、さまざまな神経障害に関連します。MBPは、自己免疫疾患実験的アレルギー性脳脊髄炎(EAE)で抗原性標的として機能します。また、多発性硬化症(MS)などのヒト脱髄疾患において重要な役割を果たしています。MBPは、細胞骨格交替と膜伸長に不可欠な役割を果たします。さらに、Fyn-媒介シグナル伝達経路、ホスホイノシチドのゼクエストレーションおよびカルシウム恒常性の制御にも関与しています。
MBPに対するポリクローナル抗体およびモノクローナル抗体を用いて測定しました。
物理的形状
10 mM HClからの凍結乾燥
その他情報
ドナー由来の血液サンプルを検査したところ、HBsAg、HIV-1およびHIV-2抗体、HCVに対し陰性であることが判明しました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M0689-1MG-PW:
M0689-1MG-LBL:
M0689-BULK:
M0689-1MG:
M0689-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Localization of the human myelin basic protein gene (MBP) to region 18q22----qter by in situ hybridization.
Saxe DF
Cytogenetics and Cell Genetics, 39(4), 246-249 (1985)
Distinct T cell signatures define subsets of patients with multiple sclerosis.
Johnson MC
Neurology? neuroimmunology & neuroinflammation, 3(5), e278-e278 (2016)
MyelStones: the executive roles of myelin basic protein in myelin assembly and destabilization in multiple sclerosis.
Vassall KA
The Biochemical Journal, 472(1), 17-32 (2015)