由来生物
guinea pig brain
品質水準
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
テクニック
cell based assay: suitable
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
遺伝子情報
guinea pig ... MBP(100731253)
詳細
ミエリン塩基性タンパク質(MBP)は、CNS(中枢神経系)のミエリン鞘の重要な成分です。MBPは自己抗原です。MBPはヒト染色体18qに位置します。
モルモット脳に発現しているミエリン塩基性タンパク質(MBP)は、167アミノ酸からなり、その分子量は18,256 Daです。
アプリケーション
Myelin Basic Protein fromguinea pig brain has been used as a kinase substrate: to analyse in vitrokinase activity, in protein phosphorylation analysis, in ATG1 kinaseassay
生物化学的/生理学的作用
CNSミエリンの主要な構造タンパク質です。実験的アレルギー性脳脊髄炎の誘発に用いられます。
ミエリン塩基性タンパク質遺伝子の変異は、髄鞘形成不全を引き起こします。実験的なアレルギー性脳脊髄炎の誘発に用いられます。
ミエリン塩基性タンパク質(MBP)は、ミエリン鞘の形成において重要な役割を担い、様々な神経学的疾患に関与しています。MBPは、自己免疫疾患実験的アレルギー性脳脊髄炎(EAE)における抗原ターゲットとして機能します。MBPは、細胞骨格のターンオーバーや膜の拡張において不可欠です。また、Fynを介したシグナル経路、ホスホイノシチドの隔離、およびカルシウム恒常性の調節にも関与しています。MBPは、マイトジェン活性化プロテインキナーゼ(MAP)のためのin vitro基質として機能し、酵素の精製や機能解析にも使用されます。
品質
尿素-グリシンバッファ-塩が微量に含まれる場合があります。
原理
キナ-ゼの基質として使用します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M2295-5MG:
M2295-VAR:
M2295-BULK:
M2295-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
European journal of pain (London, England), 15(3), 231-231 (2010-09-11)
Multiple sclerosis is a chronic inflammatory demyelinating disease, associated, in 50-80% of patients, with persistent pain. While the type of pain that affects these patients is being more documented, the mechanisms underlying this pathology are still poorly understood and animal
Glucagon-Like Peptide-1 Analog, Liraglutide, Delays Onset of Experimental Autoimmune Encephalitis in Lewis Rats
Frontiers in Pharmacology, 7, 787-802 (2016)
Metallic gold slows disease progression, reduces cell death and induces astrogliosis while simultaneously increasing stem cell responses in an EAE rat model of multiple sclerosis
Histochemistry and Cell Biology, 138(5), 787-802 (2012)
Sequence of guinea pig myelin basic protein.
Journal of Neurochemistry, 43(1), 100-105 (1984)
Toxicology, 39(3), 247-257 (1986-06-01)
A synergistic interaction, as defined by biochemical and morphological criteria, between ozone (or NO2) and respirable aerosols of ammonium sulfate or sulfuric acid has been described previously. Experiments in the present paper show that it is the acidity, not the