Merck
M0199
Sigma-Aldrich
Mdivi-1
≥98% (HPLC), powder, mitochondrial division DRP inhibitor
別名:
3-(2,4-ジクロロ-5-メトキシフェニル)-2,3-ジヒドロ-2-チオキソ-4(1H)-キナゾリノン, 3-(2,4-ジクロロ-5-メトキシフェニル)-2-スルファニル-4(3H)-キナゾリノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,300
25 MG
¥58,400
¥15,300
出荷可能日2025年4月07日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,300
25 MG
¥58,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10Cl2N2O2S
CAS番号:
分子量:
353.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥15,300
出荷可能日2025年4月07日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
製品名
Mdivi-1, ≥98% (HPLC), powder
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(N2C(S)=Nc3ccccc3C2=O)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C15H10Cl2N2O2S/c1-21-13-7-12(9(16)6-10(13)17)19-14(20)8-4-2-3-5-11(8)18-15(19)22/h2-7H,1H3,(H,18,22)
InChI Key
NZJKEVWTYMOYOR-UHFFFAOYSA-N
詳細
ミトコンドリア分裂阻害剤1(Mdivi-1)はキナゾリノン誘導体であり、細胞透過性です。[1]脳血液関門を通過し、心臓および脳虚血-再灌流傷害において保護機能を誘導します。[2]
アプリケーション
以下の用途にMdivi-1が使用されています。
  • 胎生期胸部大動脈A7r5細胞における細胞の移動と増殖の阻害[3]
  • オリゴデンドロサイト前駆細胞(OPC)におけるミトコンドリアネットワークの再構築および活性酸素種(ROS)産生の研究[4]
  • 肺線維芽細胞におけるミトコンドリア障害の誘導[5]
生物化学的/生理学的作用
Mdivi-1は、ミトコンドリア分裂DRP(ダイナミン関連GTPアーゼ)の細胞透過性選択的阻害剤であり、ミトコンドリア分裂ダイナミン(Dnm1)の阻害剤です。ミトコンドリアの融合と分裂は、アポトーシスの調節に重要な役割を果たします。Mdivi-1は、最初に確認された、ミトコンドリア分裂ダイナミンの選択的阻害剤です。原理上、Mdivi-1は、脳卒中、心筋梗塞、および神経変性疾患の治療薬の一種です。
Mdivi-1は、ミトコンドリア分裂因子DRP(ダイナミン関連GTPアーゼ)の選択的阻害剤であり、ミトコンドリア分裂因子ダイナミン(Dnm1)を阻害します。
特徴および利点
この化合物は、アポトーシス研究に主眼を置いた製品です。ここをクリックしてくださいさらに多くのアポトーシス研究向けの製品をご覧になれます。他の研究分野用の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M0199-VAR:
M0199-5MG:
M0199-25MG:
M0199-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
To mdivi-1 or not to mdivi-1: Is that the question?
Smith G and Gallo G
Developmental neurobiology, 77(11), 1260-1268 (2017)
Impaired mitophagy leads to cigarette smoke stress-induced cellular senescence: implications for chronic obstructive pulmonary disease
Ahmad T, et al.
Faseb Journal, 29(7), 2912-2929 (2015)
Da Zhang et al.
PloS one, 13(5), e0197266-e0197266 (2018-05-17)
Hypoxia-mediated pancreatic beta cell death is one of the main causes of pancreatic beta celldeath, which leads to the loss of functional pancreatic beta cell mass and type 1 diabetes andtype 2 diabetes.However, the molecular mechanisms that control life and
The putative Drp1 inhibitor mdivi-1 is a reversible mitochondrial complex I inhibitor that modulates reactive oxygen species
Bordt EA, et al.
Developmental Cell, 40(6), 583-594 (2017)
Jia Sun et al.
The Journal of endocrinology (2019-01-09)
The molecular signaling mechanisms of Coenzyme Q10 (CoQ10) in diabetic nephropathy (DN) remain poorly understood. We verified that mitochondrial abnormalities, like defective mitophagy, the generation of mitochondrial reactive oxygen species (mtROS) and the reduction of mitochondrial membrane potential, occurred in
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.