スキップする
C8874
CGP-37157
≥98% (HPLC), SERCA antagonist , powder
別名:
7-クロロ-5-(2-クロロフェニル)-1,5-ジヒドロ-4,1-ベンゾチアゼピン-2(3H)-オン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥40,000
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥105,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H11Cl2NOS
CAS番号:
分子量:
324.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥40,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
CGP-37157, ≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc2NC(=O)CSC(c3ccccc3Cl)c2c1
InChI
1S/C15H11Cl2NOS/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(20-8-14(19)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7,15H,8H2,(H,18,19)
InChI key
KQEPIRKXSUIUTH-UHFFFAOYSA-N
General description
CGP-37157は、クロナゼパムから導出されるベンゾチアゼピン化合物です。 この化合物はサクロ/小胞体 Ca2+ ATPase(SERCA)拮抗剤として、また、リアノジン受容体チャンネル(RyR)作動剤として機能します。CGP-37157は平滑筋、心筋、および骨格筋細胞内でのカルシウム信号伝達を調節します。
Application
CGP-37157はミトコンドリアのNa-Ca交換体(mNCX)阻害剤として使用されており、その目的は正常ミトコンドリアにおける樹状突起スパイン形成を維持するカルシウムの動的機能を調べることにあります。
Biochem/physiol Actions
ミトコンドリアのNa+/Ca2+交換に特異的に作用する阻害剤は、筋小胞体のカルシウムにより刺激されたATPaseばかりでなく、おそらくは他のカルシウムチャンネルにも同様に機能します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
220005SML2761SML2760
CGP-37157 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
C8874
CGP-37157
CGP-37157 A cell-permeable benzothiazepine derivative of clonazepam that acts as a specific and potent inhibitor of the mitochondrial Na+/Ca2+ exchanger (IC50 = 360 nM).
Sigma-Aldrich
220005
CGP-37157
SGC6870N ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2761
SGC6870N
SGC6870 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2760
SGC6870
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white
color
white
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CGP-37157
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)