Merck
L7275
Sigma-Aldrich
LBブロス(Lennox)
Tablet microbial growth medium
別名:
ルリア ベルターニブロス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.85
グレード
for molecular biology
無菌性
non-sterile
形状
tablet
テクニック
microbiological culture: suitable
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
詳細
Lennox LBは、E. coliの培養に使用される、一般的な微生物増殖培地です。 この栄養素の豊富な微生物ブロスは、ペプチド、アミノ酸、および糖質を、低塩類組成で含んでいます。
脱水Luria-Bertani(LB)ブロスは、Lennox LBと呼ばれ、炭素源としてアミノ酸が含まれています。
アプリケーション
LBブロス(Lennox)は、大腸菌Escherichia coliおよび細菌人工染色体(BAC)の培養に使用されています。
クローニング、DNAプラスミド作成、およびリコンビナントタンパク質作成のための、E. coli株の非選択的培養に適しています。 また、ゼオシン®などの低塩濃度が必要なものを含め、適した抗生物質が添加される場合の選択的培養にも適しています。
特徴および利点
Lennox LB錠剤は以下のものをもたらします:
  • 秤量不要の簡便な小型パッケージ
  • 迅速な調製 - 攪拌不要
構成
10 g/Lトリプトン
5 g/L酵母エキス
5 g/L NaCl
2.2 g/L不活性結合剤
再構成
各1.1 gの錠剤を48.3 mLの水に添加します(攪拌は不要)。 121℃で20分間オートクレーブ滅菌します。 抗生物質などを添加する前に放冷します(必要に応じて)。
法的情報
Zeocin is a registered trademark of Cayla Sarl
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L7275-100TAB:
L7275-500TAB:
L7275-VAR:
L7275-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of antibacterial surfaces by plasma grafting of zinc oxide based nanocomposites onto polypropylene
De Rancourt Y, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 402, 320-326 (2013)
Miller, J.H.
Experiments in Molecular Genetics null
Escherichia coli Physiology in Luria-Bertani Broth
Sezonov G, et al.
Journal of Bacteriology, 189(23), 8746-8746 (2007)
Simultaneous quantification of active carbon-and nitrogen-fixing communities and estimation of fixation rates using fluorescence in situ hybridization and flow cytometry
McInnes AS, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 80(21), 6750-6759 (2014)
Fluorescence in situ hybridization of ductal lavage samples identifies malignant phenotypes from cytologically normal cells in women with breast cancer
Adduci KM, et al.
Cancer Cytopathology, 111(3), 185-191 (2007)
プロトコル
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.