グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
組成
Agar, 15 g/L
NaCl, 5 g/L
Tryptone, 10 g/L
Yeast Extract, 5 g/L
テクニック
microbiological culture: suitable
アプリケーション
agriculture
food and beverages
microbiology
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- 分注済みのプレートに代わる予算に優しい代替品
- より安全な取り扱いとより速やかな混和のための、ほこりを含まない粒状の形態
- 計量を不要にする便利な小型パッケージ
- より大きなパッケージサイズを使用することでスケールアップが簡単
- 標準製剤
調製ノート
2.攪拌しながら沸騰するまで加熱し、すべての成分を完全に溶解します。
3.121°Cで15分間オートクレーブ処理します。
Lennox L Agarの調製法。グルコース1 gを添加した後、上記の指示に従って調製します。
Enquist and Sternberg培地の調製法。オートクレーブ処理後、滅菌1 M硫酸マグネシウム10 mLを無菌的に添加します。
再構成
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
L7533-6X500ML:
L7533-1KG:
L7533-1KG-C:
L7533-VAR:
L7533-BULK:
L7533-500ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
コンピテントセルの増殖とその形質転換(DNAの取込み)の一般的なプロトコル。
General protocols for growth of competent cells and their transformation (uptake of DNA).
プロトコル
Technical Article on competent cells. Transformation is a process by which some bacteria take up foreign genetic material (naked DNA) from the environment.
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.