製品名
SIG10 5a Chemically Competent Cells, for DNA plasmid production
由来生物
Escherichia coli
グレード
Molecular Biology
フォーム
buffered aqueous solution
成長モード
adherent or suspension
形態
rod shaped
テクニック
microbiological culture: suitable
細胞形質転換
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: ≥1 x 108 cfu/μg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
The SIG10 5a Chemically Competent Cells share the most useful genetic elements of standard cloning strains like DH5α™ and directly replace them in cloning protocols.
They provide the performance researchers need with ease of use as only common laboratory equipment is required and provide solutions for a wide range of applications at economical prices.
Genotype
fhuA2Δ(argF-lacZ)U169 phoA glnV44 Φ80 Δ(lacZ)M15 gyrA96 recA1 relA1 endA1 thi-1 hsdR17
They provide the performance researchers need with ease of use as only common laboratory equipment is required and provide solutions for a wide range of applications at economical prices.
Genotype
fhuA2Δ(argF-lacZ)U169 phoA glnV44 Φ80 Δ(lacZ)M15 gyrA96 recA1 relA1 endA1 thi-1 hsdR17
特徴および利点
- Direct replacements for standard cloning strains like DH5α™, DH10B, JM109, TOP10, XL1-Blue, etc.
- Optimized genetics for high yields: endonuclease and recombination minus
- Blue - white screening
構成
- SIG10 5a chemically competent cells
- pUC 19 transformation control DNA
- recovery medium for cloning
法的情報
DH5α is a trademark of Invitrogen Corp.
関連製品
製品番号
詳細
価格
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)