Merck
L7025
Sigma-Aldrich
寒天添加LB培養液(レノックス)
Tablet microbial growth medium
別名:
LB寒天
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.85
グレード
for molecular biology
無菌性
non-sterile
形状
tablet
テクニック
microbiological culture: suitable
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
詳細
レノックスLBは、非常に多く参照されるE. coliの培養に使用される微生物培養培地です。この栄養豊富な微生物培地は、低塩製剤中にペプチド、アミノ酸、水溶性ビタミン、および炭水化物を含有しています。寒天を加えることで固体の微生物培養培地となります。
アプリケーション
クローン化、DNAプラスミド産生および組み換えタンパク質の産生のためのE. coli株の非選択的培養に適しています。ゼオシンのような低塩条件を要求する抗生物質を含む適切な抗生物質を添加した時の選択的培養にも適しています。®
特徴および利点
寒天添加レノックスLB錠剤から以下のことが得られます:
  • 事前注入プレートの予算に優しい代替品
  • 秤量が省略される便利な小包装
  • 迅速な調製-撹拌不要
構成
13.72 g/Lの寒天
9.14 g/Lのトリプトン
4.57 g/Lの酵母エキス
4.57 g/LのNaCl
1.6 g/Lの不活性結合剤
再構成
各1.68 gの錠剤を48.3 mLの水に加えます(撹拌は必要ありません)。オートクレーブで121℃で20分間滅菌します。抗生物質などの添加を行う前に少し冷まします(必要な場合)。ペトリ皿に注いで固化させます。
法的情報
Zeocin is a registered trademark of Cayla Sarl
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
L7025-100TAB:
L7025-BULK:
L7025-VAR:
L7025-500TAB:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Atlas, R. M., L.C. Parks
Handbook of Microbiological Media (1993)
Shun Gen Huang et al.
BMC immunology, 14, 27-27 (2013-06-22)
Surgical intervention-related trauma contributes largely to the development of postoperative immunosuppression, with reduced resistance to secondary bacterial infection. This study compared the impact of laparotomy versus laparoscopy on macrophage-associated bactericidal ability and examined whether laparotomy renders the host more susceptible
Wenjun Kong et al.
Nature protocols, 15(3), 750-772 (2020-02-14)
Single-cell technologies are offering unparalleled insight into complex biology, revealing the behavior of rare cell populations that are masked in bulk population analyses. One current limitation of single-cell approaches is that lineage relationships are typically lost as a result of
プロトコル
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.