Merck
L1900
Sigma-Aldrich
ルリアブロスベース, ミラー
Tryptone, yeast extract and sodium chloride
別名:
Luria-Bertaniブロス ベース、改変, Lysogenyブロス ベース、改変, レノックスブロス ベース、改変
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥34,000
¥34,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥34,000
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NA.72
¥34,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
フォーム
powder
テクニック
microbiological culture: suitable
アプリケーション
agriculture
microbiology
詳細
Luria broth (LB) is a nutritionally rich bacterial culture medium that is commonly used for maintaining and cultivating laboratory recombinant strains of E. coli. It has potential applications in molecular microbiology methods such as the preparation of plasmid DNA and recombinant proteins.[1] Luria broth base, Miller′s modified is used to culture members of the family Enterobacteriaceae and for coliphage plaque assays.
アプリケーション
ルリアブロスベース (LB)、 ミラー (L1900)は、塩化ナトリウム (0.5g/L)、トリプトン(10g/L)、 酵母エキス(5g/L)から成る細菌増殖用混合液で、一般に寒天(15g/L)と組み合わせ、腸内細菌科の培養および大腸菌ファージプラークアッセイに用いられます。
構成
トリプトン, 酵母エキス, 塩化ナトリウム含有.
再構成
1リットル当たり15.5 gを使用します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
L1900-BULK:
L1900-250G:
L1900-1KG:
L1900-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Plasmid DNA topology assayed by two-dimensional agarose gel electrophoresis
Schvartzman JB, et al.
Journal of Separation Science, 121-132 (2013)
Facile monitoring and evaluation of bacteria in a fermentation process using perfusion chromatography and polarimetry detection
Berthod A, et al.
Journal of Separation Science, 26.0, 20-28 (2003)
Plasmid DNA topology assayed by two-dimensional agarose gel electrophoresis
Schvartzman JB, et al.
Journal of Separation Science, 121-132 (2013)
Facile monitoring and evaluation of bacteria in a fermentation process using perfusion chromatography and polarimetry detection
Berthod A, et al.
Journal of Separation Science, 26.0, 20-28 (2003)
Plasmid DNA topology assayed by two-dimensional agarose gel electrophoresis
Schvartzman JB, et al.
Journal of Separation Science, 121-132 (2013)