スキップする
S1797
SOC培地
For use in transformation
別名:
Super Optimal broth
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 x 5 mL
カートの在庫状況を確認する
¥20,200
100 mL
カートの在庫状況を確認する
¥25,100
この商品について
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106200
¥20,200
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
liquid
composition
Dextrose, 3.603 g/L , KCl, 0.186 g/L , MgSO4, 4.8 g/L , Tryptone, 20 g/L , Yeast extract, 5 g/L
technique(s)
microbiological culture: suitable, molecular cloning: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
異化抑制因子含有スーパーオプティマル(SOC)培地は、大腸菌コンピテント細胞形質転換の回収ステップで主に使用されるグルコースが豊富な微生物増殖培地です。 この栄養豊富な微生物ブロスで大腸菌細胞を培養すると、クローニングベクターで運ばれるラックプロモーターの意図しない活性化が阻害されることにより、有毒なタンパク質遺伝子を含有する組み換えプラスミドの形質転換効率が向上します。SOC培地には、低塩処方でペプチド、アミノ酸、水溶性ビタミン、およびグルコースが含有されています。
Application
SOC培地は、DH5αコンピテント大腸菌細胞の形質転換に使用されています。 また、目的の組み換えタンパク質を特定するために、クローニング後の白色コロニーを培養するためにも使用されています。
Features and Benefits
SOC液は以下のものを提供します:
  • ろ過滅菌済みのすぐに使えるフォーマット
  • 簡便なパッケージサイズ
  • 標準処方
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
85469H8032M3409
SOC培地 For use in transformation
Sigma-Aldrich
S1797
SOC培地
SOCブロス suitable for microbiology
Millipore
85469
SOCブロス
description
For use in transformation
description
suitable for microbiology
description
powder microbial growth medium
description
Molecular Biology, 1.00 M±0.04 M
sterility
0.2 μm filtered
sterility
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
sterility
non-sterile
sterility
0.2 μm filtered
application(s)
agriculture
application(s)
microbiology, food and beverages
life science and biopharma
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
-
form
liquid
form
powder
form
powder
form
liquid
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for coliforms, nonselective for Escherichia coli
suitability
nonselective for coliforms, nonselective for Escherichia coli
suitability
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–4/4 質問  
  1. That is the shelf life of SOC medium if kept refrigerated at 4C?
    1 回答
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of approximately 2 years after the quality release date. A recommended retest date is the time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      役に立ちましたか?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  3. Why is SOC Medium (S1797) used to recover bacterial cells before transformation?
    1 回答
    1. SOC is a rich bacterial broth that also contains glucose, which aids in the recovery process and prepares the cells for efficient transformation.  The use of other media, such as LB - Lennox may also be acceptable, but the recovery and transformation may not be as efficient.
      役に立ちましたか?
  4. Which bacterial culture medium is the best choice for my application?
    1 回答
    1. Each of the broths will likely grow E. coli very well, but there are still general guidelines for choosing a broth when you are working without a protocol. Generally:LB - Miller and LB - Lennox are used for E. coli growth and maintanence, DNA plasmid production and protein production.  The Lennox formulation has a lower salt content required for some salt-sensitive selection antibiotics.LB - Luria low salt is used for special applications where the E. coli growth or other constraints require the lowest possible salt content.Terrific Broth is used for higher yield protein production and high yield DNA plasmid production, because of the faster growth of the E. coli in this medium.SOB is used for protein production, DNA plasmid production and the generation of high-efficiency competent cells.SOC is used for initial growth of competent cells and the transformation procedure.