Merck
L4631
Sigma-Aldrich
リゾチーム ニワトリ卵白由来
For use as a marker in SDS-PAGE
別名:
ムコペプチドN-アセチルムラモイルヒドロラーゼ, ムラミダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 VIAL
¥19,900
¥19,900
出荷可能日2025年4月10日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 VIAL
¥19,900
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥19,900
出荷可能日2025年4月10日詳細
由来生物
chicken egg white
品質水準
フォーム
powder
分子量
single-chain 14.3 kDa
包装
vial of 25 mg
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
chicken ... LYZ(396218)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
この酵素は、細菌の細胞壁を破壊します。スフェロプラストの調製に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
リゾチ-ムは、N-アセチルムラミン酸とN-アセチル-D-グルコサミン残基との間の、ならびにキトデキストリン内のN-アセチル-D-グルコサミン残基同士の間のβ(1→4)結合を加水分解します。 グラム陽性菌は細胞壁におけるペプチドグリカンの比率が高いため、この加水分解反応に対して高い感受性を示します。 グラム陰性菌は外膜を持ち、ペプチドグリカンの比率が低いため、この加水分解反応に対する感受性は高くありません。 しかし、これらの細胞も、菌体の外膜に存在する金属イオンをキレ-トするEDTAの存在下であれば加水分解が可能です。
リゾチ-ムは、広いpH範囲(6.0~9.0)で活性を示します。 pH 6.2(0.02 ~ 0.100 M)では、pH 9.2(0.01 ~ 0.06 M)の場合よりも、極大活性がより広いイオン強度範囲で認められます。
リゾチ-ムは、N-アセチルムラミン酸とN-アセチル-D-グルコサミン残基との間の、ならびにキトデキストリン内のN-アセチル-D-グルコサミン残基同士の間のβ(1→4)結合を加水分解します。グラム陽性菌は、細胞壁におけるペプチドグリカンの比率が高いため、この加水分解反応に対して高い感受性を示します。
単位の定義
One unit will lyse 0.6 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 6.2 at 25 °C.
アプリケーション
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L4631PROC:
L4631-BULK:
L4631-1VL:
L4631-VAR:
L4631-1VL-PW:
L4631-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enav Bar Shira et al.
PloS one, 13(7), e0200393-e0200393 (2018-07-07)
Intestinal epithelial cells are multi-tasked cells that participate in digestion and absorption as well as in protection of the digestive tract. While information on the physiology and immune functions of intestinal epithelial cells in mammals is abundant, little is known
P F Zabrodskiĭ et al.
Eksperimental'naia i klinicheskaia farmakologiia, 75(11), 19-21 (2013-01-18)
It is established in experiments on noninbred rats that the use of imunofan (20 mg/kg daily) and polyoxidonium (150 mg/kg daily) for 7 days on the background of chronic intoxication with organophosphorus agent VX (0.01 LD50, single daily treatment for
Anne Derbise et al.
The Journal of infectious diseases, 207(10), 1535-1543 (2013-02-14)
Yersinia pestis (the plague bacillus) and its ancestor, Yersinia pseudotuberculosis (which causes self-limited bowel disease), encode putative homologues of the periplasmic lysozyme inhibitor Ivy and the membrane-bound lysozyme inhibitor MliC. The involvement of both inhibitors in virulence remains subject to
Mariela G Del Giudice et al.
Infection and immunity, 81(3), 956-964 (2013-01-16)
Secretion of proteins in Gram-negative bacteria is a high-energy-consuming process that requires translocation across two membranes and a periplasmic space composed of a mesh-like layer, the peptidoglycan. To achieve this, bacteria have evolved complex secretion systems that cross these barriers
Yashwanth Ashok et al.
Methods in enzymology, 520, 175-198 (2013-01-22)
G-protein-coupled receptors (GPCRs) represent a major class of receptors through which a number of signals ranging from photons to large glycoprotein hormones are recognized. Human genome encodes about 800 GPCRs, yet very little structural information is available on this class
質問
  1. Do you have a picture of this product on a coomassie stained SDS-PAGE?
    1 回答
    1. 役に立ちましたか?