スキップする
C2273
炭酸脱水酵素 ウシ赤血球由来
For use as a marker in SDS-PAGE
別名:
炭酸デヒドラターゼ, 炭酸ヒドロリアーゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 vial
在庫from市川市大町368
¥24,200
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-576-6
MDL number:
EC Number:
Biological source:
bovine erythrocytes
¥24,200
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine erythrocytes
Quality Segment
form
powder
mol wt
~29 kDa
packaging
vial of 5 mg
storage temp.
2-8°C
General description
炭酸脱水酵素は亜鉛を含む金属酵素です。[1]炭酸脱水酵素の活性部位は、保存されたヒスチジン残基3個(His94、His96、His119)を有しています。[2]
Application
炭酸脱水酵素は以下の用途に用いられています。
  • ウシ脳試料を比較プロテオミクス質量分析するための9種のタンパク質混合物の成分として[3]
  • ゲルろ過クロマトグラフィーの分子マーカーとして[4]
  • CMA/20微小透析プローブの回収率試験の標準タンパク質として[5]
Biochem/physiol Actions
炭酸脱水酵素は、二酸化炭素の可逆的水和に不可欠です。[1]呼吸、イオン輸送、酸塩基バランス、脂質および炭水化物の代謝経路などの生理的過程にも重要です。[1]炭酸脱水酵素は電解質分泌や炭酸固定に関与します。[2]
Other Notes
1コラーゲン消化単位(CDU)は、pH 7.4、37℃、5時間のニンヒドリン呈色反応でウシアキレス腱由来コラーゲンから1.0 μmolのロイシンに相当するペプチドを遊離します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C5024C7025C3666
biological source
bovine erythrocytes
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
mol wt
~29 kDa
mol wt
~29 kDa
mol wt
~29,000
mol wt
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
packaging
vial of 5 mg
packaging
-
packaging
vial of 15 mg
packaging
vial of ~1 mg protein
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)