Merck
L2769
Sigma-Aldrich
レクチン インゲンマメ(キントキマメ, Phaseolus vulgaris)由来
Leucoagglutinin PHA-L, lyophilized powder
別名:
PHA, インゲンマメ(Phaseolus vulgaris)凝集素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 MG
¥21,200
5 MG
¥40,500
10 MG
¥73,800
¥21,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
2 MG
¥21,200
5 MG
¥40,500
10 MG
¥73,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥21,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
Phaseolus vulgaris
フォーム
lyophilized powder
有効性
erythroagglutination activity (Does not agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes at <62.5 μg lectin/ml.)
≤1.0 μg/mL leucoagglutination activity
≤5 μg/mL mitogenic activity
組成
Protein, ≥60% biuret
不純物
salt, free
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Phaseolus vulgaris由来のフィトヘマグルチニン(PHA)は、四量体糖タンパク質です。120 kDaの2つのサブユニットで構成されます。[1]
アプリケーション
Phaseolus vulgaris(アカインゲンマメ)由来のレクチンは、次の用途で使用されています。
  • ELISPOT(酵素結合免疫スポット)アッセイにおいて陽性コントロールとして。[2]
  • in vitroにおけるT細胞分化のためTh2分極化を誘発するために。[3]
  • リンパ球増殖アッセイのコントロールとして。[4]
生物化学的/生理学的作用
PHAは、分裂促進活性は低くエリスロアグルチニン活性が高いエリスロアグルチニン(PHA-E)と、分裂促進活性とロイコ凝集活性は高くエリスロ凝集活性が非常に低いロイコアグルチニン(PHA-L)という2つの分子種で構成されています。
PHA-Eは血液型特異的ではなく、凝集反応は特定のオリゴ糖によって阻害されることがあります。PHA-Pは、エリスロアグルチニンとロイコアグルチニンを分離・精製する前のたんぱく質形態のPHAです。PHA-Mはムコたんぱく形態です。共役は対応する精製レクチンから調製されます。
調製ノート
改変したLeavitt法で精製。[5]
アナリシスノート
凝集活性は、1 mg/mL溶液を段階希釈して測定し、μg/mLの単位で表します。凝集活性は、25°Cで1時間インキュベートした場合、ヒト赤血球(2%、PBS、pH 6.8)またはヒト白血球(生理食塩水1 mLあたり107個)のいずれかの懸濁液を凝集させる最低濃度で示されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2769-PM:
L2769-VAR:
L2769-10MG:
L2769-BULK:
L2769-5MG:
L2769-2MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Variation in gamma interferon responses to different infecting strains of Mycobacterium tuberculosis in acid-fast bacillus smear-positive patients and household contacts in Antananarivo, Madagascar
Rakotosamimanana N, et al.
Clinical and Vaccine Immunology : CVI, 17(7), 1094-1103 (2010)
Linc-MAF-4 regulates Th1/Th2 differentiation and is associated with the pathogenesis of multiple sclerosis by targeting MAF
Zhang F, et al.
Faseb Journal, 31(2), 519-525 (2016)
Fan Yang et al.
Gene therapy, 29(1-2), 41-54 (2021-01-13)
Adeno-Associated Virus (AAV)-based gene therapy vectors are in development for many inherited human disorders. In nonclinical studies, cellular immune responses mediated by cytotoxic T cells may target vector-transduced cells, which could impact safety and efficacy. Here, we describe the bioanalytical
Safety and immunogenicity of the Plasmodium falciparum merozoite surface protein-3 long synthethic peptide (MSP3-LSP) malaria vaccine in healthy, semi-immune adult males in Burkina Faso, West Africa
Sirima SB, et al.
Vaccine, 25(14), 2723-2732 (2007)
Kirsten E Lyke et al.
Vaccine, 27(15), 2171-2176 (2009-04-10)
The development of a safe and effective malaria vaccine is impeded by the complexity of the Plasmodium life cycle. A vaccine that elicits both cell-mediated and humoral immune responses might be needed for protection against this multistage parasitic infection. Apical
資料
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
質問
  1. What do the designations -P, -L, -M, and -E represent in the names of PHA products?
    1 回答
    1. Generally, PHA-P or PHA-L is utilized to stimulate lymphocytes, although PHA-M will also work, but not to the same degree. The most active form is PHA-L (the mitogenic concentration is < 5μg/ml). PHA, or Phytohemagglutinin, comprises two molecular species:
      1. Erythroagglutinin (PHA-E), which demonstrates low mitogenic activity and high erythroagglutinating activity.
      2. Leucoagglutinin (PHA-L), which possesses high mitogenic and leucoagglutinating activity, accompanied by very low erythroagglutinating activity.
      PHA-P represents the protein form of PHA before the erythroagglutinin and leucoagglutinin components are separated and purified. PHA-M refers to the mucoprotein form of Phytohemagglutinin.