安全性情報
L1668
Sigma-Aldrich
レクチン インゲンマメ(キントキマメ, Phaseolus vulgaris)由来
Phytohemagglutinin PHA-P, lyophilized powder (contains ~50% buffer salts as sodium phosphate and NaCl), BioReagent, suitable for cell culture
別名:
PHA, インゲンマメ(Phaseolus vulgaris)凝集素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥12,600
¥12,600
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥12,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥12,600
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
lyophilized powder (contains ~50% buffer salts as sodium phosphate and NaCl)
有効性
≤10 μg per mL mitogenic activity (Bromdeoxyuridine incorporation in human peripheral blood mononuclear cells)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
white to off-white
溶解性
PBS: 5 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (pH 6.8)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Phaseolus vulgaris(赤インゲンマメ)由来レクチンは、以下の用途に使用されています:
  • 分化(CD4+)T細胞のクラスターの刺激[1]
  • 一次末梢血リンパ球の活性化[2]
  • 末梢血単核球の刺激[3][4]
生物化学的/生理学的作用
PHAは、分裂促進活性は低くエリスロアグルチニン活性が高いエリスロアグルチニン(PHA-E)と、分裂促進活性とロイコ凝集活性は高くエリスロ凝集活性が非常に低いロイコアグルチニン(PHA-L)という2つの分子種で構成されています。
PHA-Eは血液型特異的ではなく、凝集反応は特定のオリゴ糖によって阻害されることがあります。PHA-Pは、エリスロアグルチニンとロイコアグルチニンを分離・精製する前のたんぱく質形態のPHAです。PHA-Mはムコたんぱく形態です。共役は対応する精製レクチンから調製されます。
包装
レクチン含有量に基づいて販売します。
アナリシスノート
mgレクチン/mLで示した力価及び溶解度
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L1668-VAR:
L1668-BULK:
L1668-5MG:
L1668-PH:
L1668PROC:
L1668-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cellular RelB interacts with the transactivator Tat and enhance HIV-1 expression
Wang M, et al.
Retrovirology, 15(1), 65-65 (2018)
Nina Thakkar et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(2), 631-638 (2008-12-03)
The present studies were conducted to better define the mechanism of action of polyethylene hexamethylene biguanide (PEHMB) (designated herein as NB325), which was shown in previous studies to inhibit infection by the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1). Fluorescence-activated flow
Ema T Crooks et al.
PLoS pathogens, 14(5), e1007024-e1007024 (2018-05-03)
The extensive glycosylation of HIV-1 envelope (Env) glycoprotein leaves few glycan-free holes large enough to admit broadly neutralizing antibodies (bnAb). Consequently, most bnAbs must inevitably make some glycan contacts and avoid clashes with others. To investigate how Env glycan maturation
Primate immunodeficiency virus proteins Vpx and Vpr counteract transcriptional repression of proviruses by the HUSH complex
Yurkovetskiy L, et al.
Nature microbiology, 1-1 (2018)
Posttranscriptional Regulation of HIV-1 Gene Expression during Replication and Reactivation from Latency by Nuclear Matrix Protein MATR3
Sarracino A, et al.
mBio, 9(6), e02158-e02118 (2018)
資料
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
質問
1–7/7 質問  
  1. What do the designations -P, -L, -M, and -E represent in the names of PHA products?
    1 回答
    1. Generally, PHA-P or PHA-L is utilized to stimulate lymphocytes, although PHA-M will also work, but not to the same degree. The most active form is PHA-L (the mitogenic concentration is < 5μg/ml). PHA, or Phytohemagglutinin, comprises two molecular species:
      1. Erythroagglutinin (PHA-E), which demonstrates low mitogenic activity and high erythroagglutinating activity.
      2. Leucoagglutinin (PHA-L), which possesses high mitogenic and leucoagglutinating activity, accompanied by very low erythroagglutinating activity.
      PHA-P represents the protein form of PHA before the erythroagglutinin and leucoagglutinin components are separated and purified. PHA-M refers to the mucoprotein form of Phytohemagglutinin.
      役に立ちましたか?
  2. How should the PHA solution using Phytohemagglutinin PHA-P powder be prepared for cell culture?
    1 回答
    1. The stock solution of this product can be prepared in phosphate buffered saline at pH 6.8, resulting in a clear to slightly hazy solution at a concentration of 5 mg per mL. This stock solution can then be diluted in cell culture medium to a working concentration of 10 micrograms of lectin per mL for use in peripheral blood cell culture.
      役に立ちましたか?
  3. What is the shelf life once reconstituted in PBS?
    1 回答
    1. After reconstitution in PBS, this product can be stored at 2-8°C for 2-4 weeks. PHA loses approximately 30% activity after 1 month. Stock solutions of at least 1 mg/mL can be stored in frozen aliquots. Do not dilute to the working concentration until ready to use. Vortex stock solutions prior to use.
      役に立ちましたか?
  4. What is the solution stability for Product L1668, Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean) - Phytohemagglutinin PHA-P, lyophilized powder?
    1 回答
    1. The solution stability was not evaluated by Sigma-Aldrich; however, references indicate media containing dilute PHA can be stored refrigerated for 2-4 weeks. PHA loses approximately 30% activity after 1 month. Stock solutions can be stored in frozen aliquots.
      役に立ちましたか?
  5. How can Product L1668, Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean) - Phytohemagglutinin PHA-P, lyophilized powder, be dissolved?
    1 回答
    1. Product No. L1668 is solubility tested using 5 mg per mL of phosphate buffered saline (PBS), pH 6.8; this yields a clear to slightly hazy, colorless to light yellow solution.
      役に立ちましたか?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  7. What is the mitogenic activity of Product L1668, Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean) - Phytohemagglutinin PHA-P, lyophilized powder?
    1 回答
    1. The minimum specification for mitogenic activity of this product is  < or = 10 micrograms lectin/mL of medium. The reported specification is PASS. A specific value is not given.