アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
98-104 °C
SMILES記法
OC(=O)CCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H13O5P/c7-6(8)4-2-1-3-5-12(9,10)11/h1-5H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)
InChI Key
SYFTUNQVCGSBOV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
693839-BULK:
693839-VAR:
693839-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
薄く、軽量で、フレキシブルな電子機器は、拡張性が高く、携帯性に優れ、安定した技術に対する広範な需要に対応しています。
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.