Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
L2637
Sigma-Aldrich
リポポリサッカリド 大腸菌055:B5由来
purified by gel-filtration chromatography
別名:
LPS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥42,200
10 MG
¥84,200
25 MG
¥159,000
¥42,200
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥42,200
10 MG
¥84,200
25 MG
¥159,000
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
¥42,200
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
Escherichia coli (O55:B5)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
精製方法
gel-filtration chromatography
不純物
<3% Protein
white to faint gray
溶解性
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
本製品は、大腸菌(E. coli)血清型O55:B5から抽出され、ゲルろ過により精製されました。産生株はCDC 1644-70です。LPS O55:B5は、1 ng/mlでヒト腹腔マクロファージの刺激に、1~100 ng/mlでウマ腹腔マクロファージの刺激に使用されています。
アプリケーション
リポ多糖(LPS)類はグラム陰性細菌の細胞壁に特徴的な化合物です。LPSおよびそのリピド A 部分は、共通の病原体関連分子構造を認識する Toll 様受容体タンパク質ファミリー(PAMPs)の一員である Toll 様受容体 4(TLR4)により、自然免疫系細胞を刺激します。
生物化学的/生理学的作用
リポポリサッカライド(LPS)は膜の外層に局在し、莢膜を持たない菌株では細胞表面に露出しています。外膜の完全性に寄与し、胆汁塩と脂溶性抗生物質の作用から細胞を保護します。
調製ノート
本製品は水(5 mg/ml)または細胞培地(1 mg/ml)に溶け、かすんだ淡黄色の溶液になります。生理食塩水を用い、ボルテックス・ミキサーで撹拌した後に70~80oCまで温めれば高濃度(20 mg/ml)の溶液を調製できますが、その場合も溶液はかすんだままです。リポポリサッカライドは、あらゆる溶媒でミセルを形成する分子です。水およびリン酸緩衝生理食塩水に溶かすと、かすんだ溶液になります。有機溶媒を使用しても透明にはなりません。水に溶かすと均一にかすんだ溶液になりますが、メタノールに溶かすと浮遊物のある濁った懸濁液になります。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なリポ多糖を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2637-10MG-PW:
L2637-25MG-PW:
L2637-VAR:
L2637-10MG:
L2637-25MG:
L2637-5MG:
L2637-BULK:
L2637-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
John Bienenstock et al.
PloS one, 8(10), e76236-e76236 (2013-10-08)
Human milk oligosaccharides (HMO) are being studied by different groups exploring a broad range of potential beneficial effects to the breastfed infant. Many of these effects have been attributed to a growth promotion effect on certain gut organisms such as
Yunru Ren et al.
Water research, 154, 153-161 (2019-02-21)
Aerosolized reclaimed water can cause inflammatory responses in lung after inhalation, and endotoxin has been identified as the main inducer. Since the effects of disinfection treatments on endotoxins had conflicting results, this study explored the changes of endotoxin activity and
Francisco J Quintana et al.
PloS one, 3(10), e3509-e3509 (2008-10-24)
B-cells integrate antigen-specific signals transduced via the B-cell receptor (BCR) and antigen non-specific co-stimulatory signals provided by cytokines and CD40 ligation in order to produce IgG antibodies. Toll-like receptors (TLRs) also provide co-stimulation, but the requirement for TLRs to generate
Zili Zhai et al.
Inflammation, 36(2), 346-354 (2012-10-12)
The nitrone spin trap 5,5-dimethyl-1-pyrroline N-oxide (DMPO) is commonly used to study free radicals. Due to its free radical trapping properties, DMPO is thought to reduce free radial-mediated oxidative damage and other related cellular responses. The purpose of this study
J Vier et al.
Cell death & disease, 7, e2103-e2103 (2016-02-20)
Neutrophil granulocytes are innate effector cells of the first line of defense against pyogenic bacteria. Neutrophil lifespan is short, is prolonged by pro-inflammatory stimuli, controls functionality of the cells and can determine tissue damage. Experimental analysis of primary neutrophils is
資料
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
関連コンテンツ
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.
質問
1–4/4 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is the molecular weight of this product ?
    1 回答
    1. Lipopolysaccharides(LPS) are heterogeneous and do not have fully defined molecular weights. In the presence of strong surface active agents, and in the absence of divalent cations, LPS will have molecular weights in the range of 10?20 kDa. Please see the link below to review additional information regarding the nature of LPS, including molecular weight variability:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/research-and-disease-areas/cell-signaling/lipopolysaccharides
      役に立ちましたか?
  4. Can I use DPBS to dilute? or just use water?
    1 回答
    1. This product is tested for solubility at 5 mg/mL in water. Aqueous buffers such as DPBS are expected to be suitable as well. Pease see the link below to review a reference that may be helpful:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5685187/